Orders LinkContactUsLinkComponent
8-Hydroxyquinoline ≥98%
8-Hydroxyquinoline ≥98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
8-Hydroxyquinoline ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
8-Hydroxyquinoline ≥98%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  8-Hydroxyquinoline
  • CAS nummer:148-24-3
  • Formel:C₉H₇NO
  • Molecular Weight:145,16 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 500 mg
       308,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 374,00 kr
    374,00 kr
    1 * 1 g
       374,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 472,00 kr
    472,00 kr
    1 * 5 g
       472,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 659,00 kr
    659,00 kr
    1 * 10 g
       659,00 kr
    Specifikationer:
    New Product