Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxyamine hydrochloride ≥98%

Hydroxyamine hydrochloride ≥98%

New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Hydroxyamine hydrochloride ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Hydroxyamine hydrochloride ≥98%

4 tilgængelige muligheder nedenfor

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonymer:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS nummer:5470-11-1
  • Formel:ClH₄NO
  • Molecular Weight:69,49 g/mol
Product Family Options

Produktinformation

  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 500 mg
       308,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 428,00 kr
    428,00 kr
    1 * 1 g
       428,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 955,00 kr
    955,00 kr
    1 * 5 g
       955,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 10 g
       1.430,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.