Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Colchicine ≥98%

New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Colchicine ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Colchicine ≥98%

3 tilgængelige muligheder nedenfor

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonymer:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • Molecular Weight:399,44 g/mol
Product Family Options

Produktinformation

  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 330,00 kr
    330,00 kr
    1 * 100 mg
       330,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 483,00 kr
    483,00 kr
    1 * 200 mg
       483,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 626,00 kr
    626,00 kr
    1 * 500 mg
       626,00 kr

    Specifikationer:
    New Product
    New Product