L-Thyroxine 97%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Usage: Organic building block/ reagent.
- Store at 2 to 8 °C
Synonymer: (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
- CAS nummer:51-48-9
- Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
- MDL nummer:MFCD00002595
- Molecular Weight:776,87 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:200-101-1
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
- Store at 2 to 8 °C
Synonymer: (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
- CAS nummer:51-48-9
- Formel:C₁₅H₁₁I₄NO₄
- MDL nummer:MFCD00002595
- Molecular Weight:776,87 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:200-101-1
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product