Orders LinkContactUsLinkComponent
Finasteride 98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Finasteride 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
  • CAS nummer:98319-26-7
  • Formel:C₂₃H₃₆N₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00869737
  • Molecular Weight:372,549 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 286,00 kr
    286,00 kr
    1 * 1 g
       286,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 5 g
       1.100,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 25 g
       4.010,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 15.190,00 kr
    15.190,00 kr
    1 * 100 g
       15.190,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product