Orders LinkContactUsLinkComponent
Synergi HPLC Columns, Max-RP
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Certifikater
Synergi HPLC Columns, Max-RP
38 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PHEC00B-4337-E0
  • PHEC00B-4337-B0
  • PHEC00B-4372-B0
  • PHEC00B-4372-E0
  • PHEC00B-4372-Y0
  • PHEC00B-4337-A0
  • PHEC00B-4337-AF
  • PHEC00C-4337-B0
  • PHEC00C-4337-E0
  • PHEC00C-4337-Y0
  • PHEC00F-4337-B0
  • PHEC00F-4337-E0
  • PHEC00F-4337-Y0
  • PHEC00F-4337-AF
  • PHEC00G-4337-E0
  • PHEC00G-4337-N0
  • PHEC00G-4337-Y0
  • PHEC00G-4350-E0
  • PHEC00G-4350-N0
  • PHEC00A-4337-E0
  • PHEC00D-4337-B0
  • PHEC00D-4337-E0
  • PHEC00D-4372-B0
  • PHEC00D-4372-Y0
  • PHEC00M-4372-D0
  • PHEC00A-4337-B0
  • PHEC00B-4337-Y0
  • PHEC00A-4372-B0
  • PHEC00B-4350-V0-AX
  • PHEC00F-4337-P0-AX
  • PHEC00F-4337-U0-AX
  • PHEC00G-4337-P0-AX
  • PHEC00G-4337-U0-AX
  • PHEC00G-4350-P0-AX
  • PHEC00G-4350-V0-AX
  • PHEC00M-4337-B0-CE
  • PHEC00M-4372-B0-CE
  • PHEC00M-4372-D0-CE
  • Kulstofbelastning:
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-område:
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • Surface area:
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
Columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.187,00 kr
    6.187,00 kr
    1 * 1 Items
       6.187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.389,00 kr
    6.389,00 kr
    1 * 1 Items
       6.389,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.487,00 kr
    6.487,00 kr
    1 * 1 Items
       6.487,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4372-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.827,00 kr
    6.827,00 kr
    1 * 1 Items
       6.827,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4372-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.406,00 kr
    6.406,00 kr
    1 * 1 Items
       6.406,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4372-Y0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    1,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.234,00 kr
    6.234,00 kr
    1 * 1 Items
       6.234,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-A0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Kapillær
    Max-RP
    Stainless steel, glass coated
    80 Å
    4 µm
    0,50 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.665,00 kr
    9.665,00 kr
    1 * 1 Items
       9.665,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-AF
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.508,00 kr
    6.508,00 kr
    1 * 1 Items
       6.508,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4337-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.571,00 kr
    6.571,00 kr
    1 * 1 Items
       6.571,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4337-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.571,00 kr
    6.571,00 kr
    1 * 1 Items
       6.571,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4337-Y0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.456,00 kr
    7.456,00 kr
    1 * 1 Items
       7.456,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.577,00 kr
    7.577,00 kr
    1 * 1 Items
       7.577,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.507,00 kr
    7.507,00 kr
    1 * 1 Items
       7.507,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-Y0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Kapillær
    Max-RP
    Stainless steel, glass coated
    80 Å
    4 µm
    0,50 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.548,00 kr
    7.548,00 kr
    1 * 1 Items
       7.548,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-AF
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.770,00 kr
    7.770,00 kr
    1 * 1 Items
       7.770,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Semi-præparativ
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    10,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.509,00 kr
    19.509,00 kr
    1 * 1 Items
       19.509,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-N0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.742,00 kr
    7.742,00 kr
    1 * 1 Items
       7.742,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-Y0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.218,00 kr
    5.218,00 kr
    1 * 1 Items
       5.218,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Semi-præparativ
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    10 µm
    10,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.530,00 kr
    15.530,00 kr
    1 * 1 Items
       15.530,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-N0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.812,00 kr
    5.812,00 kr
    1 * 1 Items
       5.812,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4337-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.628,00 kr
    6.628,00 kr
    1 * 1 Items
       6.628,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4337-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.023,00 kr
    7.023,00 kr
    1 * 1 Items
       7.023,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4337-E0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.559,00 kr
    7.559,00 kr
    1 * 1 Items
       7.559,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4372-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.559,00 kr
    7.559,00 kr
    1 * 1 Items
       7.559,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4372-Y0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    4,00 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 702,00 kr
    702,00 kr
    1 * 1 Items
       702,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4372-D0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.812,00 kr
    5.812,00 kr
    1 * 1 Items
       5.812,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4337-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.258,00 kr
    6.258,00 kr
    1 * 1 Items
       6.258,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-Y0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.258,00 kr
    6.258,00 kr
    1 * 1 Items
       6.258,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4372-B0
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
AXIA™ packed columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forberedende
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    10 µm
    50,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4350-V0-AX
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 29.637,00 kr
    29.637,00 kr
    1 * 1 Items
       29.637,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-P0-AX
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    30,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 73.885,00 kr
    73.885,00 kr
    1 * 1 Items
       73.885,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-U0-AX
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 38.256,00 kr
    38.256,00 kr
    1 * 1 Items
       38.256,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-P0-AX
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 106.854,00 kr
    106.854,00 kr
    1 * 1 Items
       106.854,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-U0-AX
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    10 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 27.604,44 kr
    27.604,44 kr
    1 * 1 Items
       27.604,44 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-P0-AX
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    10 µm
    50,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 121.403,00 kr
    121.403,00 kr
    1 * 1 Items
       121.403,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-V0-AX
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
MercuryMS™ columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.121,00 kr
    4.121,00 kr
    1 * 1 Items
       4.121,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4337-B0-CE
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    475 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.316,00 kr
    4.316,00 kr
    1 * 1 Items
       4.316,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4372-B0-CE
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    Max-RP
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,5 µm
    4,00 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.316,00 kr
    4.316,00 kr
    1 * 1 Items
       4.316,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4372-D0-CE
    Kulstofbelastning
    17%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 9,0
    Surface area
    400 m²/g
    New Product