Synergi HPLC Columns, Max-RP
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Om denne vare
38 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- PHEC00B-4337-E0
- PHEC00B-4337-B0
- PHEC00B-4372-B0
- PHEC00B-4372-E0
- PHEC00B-4372-Y0
- PHEC00B-4337-A0
- PHEC00B-4337-AF
- PHEC00C-4337-B0
- PHEC00C-4337-E0
- PHEC00C-4337-Y0
- PHEC00F-4337-B0
- PHEC00F-4337-E0
- PHEC00F-4337-Y0
- PHEC00F-4337-AF
- PHEC00G-4337-E0
- PHEC00G-4337-N0
- PHEC00G-4337-Y0
- PHEC00G-4350-E0
- PHEC00G-4350-N0
- PHEC00A-4337-E0
- PHEC00D-4337-B0
- PHEC00D-4337-E0
- PHEC00D-4372-B0
- PHEC00D-4372-Y0
- PHEC00M-4372-D0
- PHEC00A-4337-B0
- PHEC00B-4337-Y0
- PHEC00A-4372-B0
- PHEC00B-4350-V0-AX
- PHEC00F-4337-P0-AX
- PHEC00F-4337-U0-AX
- PHEC00G-4337-P0-AX
- PHEC00G-4337-U0-AX
- PHEC00G-4350-P0-AX
- PHEC00G-4350-V0-AX
- PHEC00M-4337-B0-CE
- PHEC00M-4372-B0-CE
- PHEC00M-4372-D0-CE
- Kulstofbelastning:
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-område:
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- Surface area:
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
Columns
Produktinformation
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm2,00 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.389,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm2,00 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.487,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - AnalytiskMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm4,60 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.827,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - AnalytiskMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm3,00 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.406,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-Y0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm1,00 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.234,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-A0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillærMax-RPStainless steel, glass coated80 Å4 µm0,50 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items9.665,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-AFKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm2,00 mm75 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.508,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-Y0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm2,00 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items7.456,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-Y0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillærMax-RPStainless steel, glass coated80 Å4 µm0,50 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items7.548,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-AFKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Semi-præparativMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm10,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items19.509,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-N0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-Y0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - AnalytiskMax-RPRustfrit stål80 Å10 µm4,60 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items5.218,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Semi-præparativMax-RPRustfrit stål80 Å10 µm10,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items15.530,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-N0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4337-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm2,00 mm100 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.628,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4337-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4337-E0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm2,00 mm100 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items7.559,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4372-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - AnalytiskMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm3,00 mm100 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items7.559,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4372-Y0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-D0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm2,00 mm30 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items5.812,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4337-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-Y0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm2,00 mm30 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.258,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4372-B0Kulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product
AXIA™ packed columns
Produktinformation
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4350-V0-AXKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm21,20 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items29.637,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-P0-AXKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm30,00 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items73.885,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-U0-AXKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm21,20 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items38.256,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-P0-AXKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm30,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items106.854,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-U0-AXKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeMax-RPRustfrit stål80 Å10 µm21,20 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items27.604,44 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-P0-AXKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeMax-RPRustfrit stål80 Å10 µm50,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items121.403,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-V0-AXKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product
MercuryMS™ columns
Produktinformation
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- MikroboringMax-RPRustfrit stål80 Å4 µm2,00 mm20 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items4.121,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4337-B0-CEKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm2,00 mm20 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items4.316,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-B0-CEKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - AnalytiskMax-RPRustfrit stål100 Å2,5 µm4,00 mm20 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items4.316,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-D0-CEKulstofbelastning17%EndcappedJapH-område1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product