Jupiter HPLC Columns, Proteo
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Om denne vare
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- PHEC00B-4396-A0
- PHEC00B-4396-AC
- PHEC00B-4396-B0
- PHEC00F-4396-AC
- PHEC00F-4396-AF
- PHEC00F-4396-B0
- PHEC00F-4396-E0
- PHEC00G-4396-B0
- PHEC00G-4396-E0
- PHEC00G-4396-N0
- PHEC00F-4396-U0-AX
- PHEC00G-4396-P0-AX
- PHEC00G-4396-U0-AX
- PHEC00G-4397-V0-AX
- PHEC00D-4396-U0-AX
- Kulstofbelastning:
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-område:
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- Surface area:
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
Columns
Produktinformation
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- MikroboringProteoRustfrit stål300 Å4 µm1,00 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items9.025,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4396-A0Kulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillærProteoStainless steel, glass coated300 Å4 µm0,30 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items12.042,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4396-ACKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringProteoRustfrit stål300 Å4 µm2,00 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items9.025,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4396-B0Kulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillærProteoStainless steel, glass coated300 Å4 µm0,30 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items11.579,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-ACKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillærProteoStainless steel, glass coated300 Å4 µm0,50 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items11.579,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-AFKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringProteoRustfrit stål300 Å4 µm2,00 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items10.261,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-B0Kulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - AnalytiskProteoRustfrit stål300 Å4 µm4,60 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items10.434,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-E0Kulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - MikroboringProteoRustfrit stål300 Å4 µm2,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items10.941,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-B0Kulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - AnalytiskProteoRustfrit stål300 Å4 µm4,60 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items10.680,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-E0Kulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Semi-præparativProteoRustfrit stål300 Å4 µm10,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items23.533,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-N0Kulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product
AXIA™ packed columns
Produktinformation
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- ForberedendeProteoRustfrit stål300 Å4 µm30,00 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items96.992,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-U0-AXKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeProteoRustfrit stål300 Å4 µm21,20 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items49.249,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-P0-AXKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeProteoRustfrit stål300 Å4 µm30,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items144.880,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-U0-AXKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeProteoRustfrit stål300 Å10 µm50,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items159.563,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4397-V0-AXKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - ForberedendeProteoRustfrit stål300 Å4 µm30,00 mm100 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items63.709,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4396-U0-AXKulstofbelastning15%EndcappedJapH-område1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product