Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, C5
Jupiter HPLC Columns, C5
Forberedende, C5 (Pentyl), Rustfrit stål, 300 Å, 10 µm, 21,20 mm, 250 mm
Katalog # PHEC00G-4054-P0-AX
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, C5
Katalog # PHEC00G-4054-P0-AX
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Jupiter HPLC Columns, C5
Jupiter HPLC Columns, C5
Forberedende, C5 (Pentyl), Rustfrit stål, 300 Å, 10 µm, 21,20 mm, 250 mm
Price
40.389,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Forberedende
  • Ø indv.:
    21,20 mm
  • Partikelstørrelse:
    10 µm
  • Porestørrelse:
    300 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    8
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    C5 (Pentyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00G-4054-P0-AX
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    5,50%
  • pH-område:
    1,5 - 10,0
  • Surface area:
    170 m²/g