Columbus HPLC Columns, C18
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Om denne vare
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- PHEC00D-4108-E0
- PHEC00F-4108-E0
- PHEC00G-4108-E0
- PHEC00G-4108-R0
- Endcapped:
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- pH-område:
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- AnalytiskC18 (ODS or Octadecyl)Rustfrit stål110 Å5 µm4,60 mm100 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items10.539,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4108-E0EndcappedIngenpH-område2,5 - 7,5New Product - AnalytiskC18 (ODS or Octadecyl)Rustfrit stål110 Å5 µm4,60 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items11.340,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4108-E0EndcappedIngenpH-område2,5 - 7,5New Product - AnalytiskC18 (ODS or Octadecyl)Rustfrit stål110 Å5 µm4,60 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items11.875,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4108-E0EndcappedIngenpH-område2,5 - 7,5New Product - AnalytiskC18 (ODS or Octadecyl)Rustfrit stål110 Å5 µm3,20 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items11.875,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4108-R0EndcappedIngenpH-område2,5 - 7,5New Product