Orders LinkContactUsLinkComponent
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Certifikater
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PHEC00F-4787-AN
  • PHEC00F-4787-E0
  • PHEC00F-4788-E0
  • PHEC00F-4788-K0
  • PHEC00B-4787-AN
  • PHEC00H-4788-K0
  • PHEC03A-4788-E0
  • PHEC00H-4787-E0
  • PHEC03Q-4788-K0
  • PHEC00H-4788-E0
  • Kulstofbelastning:
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-område:
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    1,8 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.805,00 kr
    20.805,00 kr
    1 * 1 Items
       20.805,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4787-AN
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisk
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    1,8 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.805,00 kr
    20.805,00 kr
    1 * 1 Items
       20.805,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4787-E0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisk
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.550,00 kr
    16.550,00 kr
    1 * 1 Items
       16.550,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4788-E0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Semi-præparativ
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    3 µm
    7,80 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 18.044,00 kr
    18.044,00 kr
    1 * 1 Items
       18.044,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4788-K0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisk
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    1,8 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.049,00 kr
    13.049,00 kr
    1 * 1 Items
       13.049,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4787-AN
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Semi-præparativ
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    3 µm
    7,80 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 17.552,00 kr
    17.552,00 kr
    1 * 1 Items
       17.552,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00H-4788-K0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Forkolonne
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    3 µm
    4,60 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.978,00 kr
    4.978,00 kr
    1 * 1 Items
       4.978,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC03A-4788-E0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisk
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    1,8 µm
    4,60 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 29.887,00 kr
    29.887,00 kr
    1 * 1 Items
       29.887,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00H-4787-E0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Forkolonne
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    3 µm
    7,80 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.390,00 kr
    6.390,00 kr
    1 * 1 Items
       6.390,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC03Q-4788-K0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisk
    dSEC-2
    Rustfrit stål
    200 Å
    3 µm
    4,60 mm
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 17.552,00 kr
    17.552,00 kr
    1 * 1 Items
       17.552,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00H-4788-E0
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5