Zebron GC Columns, ZB-1
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Gå til:
Om denne vare
43 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
- FaseKolonnematerialeFilmtykkelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- PHEC7CK-G001-35on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EG-G001-02on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EG-G001-11on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EG-G001-22on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EK-G001-05on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EK-G001-17on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EK-G001-28on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EK-G001-36on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EK-G001-39on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EM-G001-11on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HG-G001-02on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HG-G001-02-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HG-G001-11on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HG-G001-17on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HG-G001-22on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7EM-G001-22on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HG-G001-22-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HK-G001-39-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HK-G001-39on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HK-G001-17on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7JG-G001-17on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-11on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-17on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-22on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-22-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-36on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-36-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-39on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HM-G001-39-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7JK-G001-39on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7JM-G001-17on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HK-G001-28on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KG-G001-11on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HK-G001-36on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KG-G001-22on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KG-G001-22-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7HK-G001-36-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KM-G001-11on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KM-G001-22on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KM-G001-22-Bon 5" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KM-G001-36on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7MG-G001-17on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product
- PHEC7KK-G001-28on 7" cageSpecifikationer:New ProductNew Product