Orders LinkContactUsLinkComponent
Jupiter HPLC Columns, C4
Jupiter HPLC Columns, C4
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, C4
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Certifikater
Jupiter HPLC Columns, C4
31 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PHEC05N-4167-AC
  • PHEC05N-4167-AF
  • PHEC05M-4167-AC
  • PHEC05M-4167-AF
  • PHEC00B-4167-AC
  • PHEC00B-4167-AF
  • PHEC00B-4167-B0
  • PHEC00B-4167-E0
  • PHEC00D-4167-E0
  • PHEC00F-4167-P0
  • PHEC00F-4167-A0
  • PHEC00F-4167-B0
  • PHEC00F-4167-E0
  • PHEC00F-4167-N0
  • PHEC00G-4169-N0
  • PHEC00G-4169-P0
  • PHEC00G-4167-A0
  • PHEC00G-4167-B0
  • PHEC00G-4167-E0
  • PHEC00G-4167-N0
  • PHEC00G-4167-P0
  • PHEC00G-4167-U0
  • PHEC00G-4168-E0
  • PHEC00G-4168-N0
  • PHEC00G-4169-E0
  • PHEC00A-4167-E0
  • PHEC00D-4167-U0-AX
  • PHEC00F-4167-U0-AX
  • PHEC00F-4168-P0-AX
  • PHEC00G-4169-V0-AX
  • PHEC00G-4168-P0-AX
  • Kulstofbelastning:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-område:
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • 1,5 - 10,0
  • Surface area:
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
Micro trap columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    0,30 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 4.629,00 kr
    4.629,00 kr
    1 * 3 Items
       4.629,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC05N-4167-AC
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Kapillær
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    0,50 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC05N-4167-AF
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Kapillær
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    0,30 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC05M-4167-AC
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Kapillær
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    0,50 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC05M-4167-AF
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
Columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    C4 (Butyl)
    Stainless steel, glass coated
    300 Å
    5 µm
    0,30 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.263,00 kr
    9.263,00 kr
    1 * 1 Items
       9.263,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4167-AC
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Kapillær
    C4 (Butyl)
    Stainless steel, glass coated
    300 Å
    5 µm
    0,50 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.263,00 kr
    9.263,00 kr
    1 * 1 Items
       9.263,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4167-AF
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.942,00 kr
    6.942,00 kr
    1 * 1 Items
       6.942,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4167-B0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.942,00 kr
    6.942,00 kr
    1 * 1 Items
       6.942,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4167-E0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.011,00 kr
    7.011,00 kr
    1 * 1 Items
       7.011,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4167-E0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31.455,00 kr
    31.455,00 kr
    1 * 1 Items
       31.455,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4167-P0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    1,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.893,00 kr
    7.893,00 kr
    1 * 1 Items
       7.893,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4167-A0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.893,00 kr
    7.893,00 kr
    1 * 1 Items
       7.893,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4167-B0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.893,00 kr
    7.893,00 kr
    1 * 1 Items
       7.893,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4167-E0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Semi-præparativ
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    10,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.944,00 kr
    14.944,00 kr
    1 * 1 Items
       14.944,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4167-N0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Semi-præparativ
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    15 µm
    10,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.113,00 kr
    10.113,00 kr
    1 * 1 Items
       10.113,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4169-N0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    15 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.998,00 kr
    22.998,00 kr
    1 * 1 Items
       22.998,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4169-P0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    1,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.416,00 kr
    8.416,00 kr
    1 * 1 Items
       8.416,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4167-A0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Mikroboring
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    2,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.416,00 kr
    8.416,00 kr
    1 * 1 Items
       8.416,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4167-B0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.215,00 kr
    8.215,00 kr
    1 * 1 Items
       8.215,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4167-E0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Semi-præparativ
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    10,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 17.665,00 kr
    17.665,00 kr
    1 * 1 Items
       17.665,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4167-N0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 35.311,00 kr
    35.311,00 kr
    1 * 1 Items
       35.311,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4167-P0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 76.277,00 kr
    76.277,00 kr
    1 * 1 Items
       76.277,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4167-U0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.082,00 kr
    6.082,00 kr
    1 * 1 Items
       6.082,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4168-E0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Semi-præparativ
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    10 µm
    10,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.121,00 kr
    13.121,00 kr
    1 * 1 Items
       13.121,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4168-N0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    15 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.260,00 kr
    4.260,00 kr
    1 * 1 Items
       4.260,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4169-E0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Analytisk
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.178,00 kr
    6.178,00 kr
    1 * 1 Items
       6.178,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4167-E0
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
AXIA™ packed columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 60.796,67 kr
    60.796,67 kr
    1 * 1 Items
       60.796,67 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4167-U0-AX
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4167-U0-AX
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    10 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31.806,00 kr
    31.806,00 kr
    1 * 1 Items
       31.806,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4168-P0-AX
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    15 µm
    50,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4169-V0-AX
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g
    New Product
  • Forberedende
    C4 (Butyl)
    Rustfrit stål
    300 Å
    10 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31.069,00 kr
    31.069,00 kr
    1 * 1 Items
       31.069,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4168-P0-AX
    Kulstofbelastning
    5%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 10,0
    Surface area
    170 m²/g