Orders LinkContactUsLinkComponent
Columbus HPLC Columns, C8
Columbus HPLC Columns, C8
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Columbus HPLC Columns, C8
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Certifikater
Columbus HPLC Columns, C8
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PHEC00F-4187-E0
  • PHEC00G-4187-E0
  • Endcapped:
  • Ingen
  • Ingen
  • pH-område:
  • 2,5 - 7,5
  • 2,5 - 7,5
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    110 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.340,00 kr
    11.340,00 kr
    1 * 1 Items
       11.340,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4187-E0
    Endcapped
    Ingen
    pH-område
    2,5 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    110 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.875,00 kr
    11.875,00 kr
    1 * 1 Items
       11.875,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4187-E0
    Endcapped
    Ingen
    pH-område
    2,5 - 7,5