Orders LinkContactUsLinkComponent
Capcell Pak HPLC Columns
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Certifikater
Capcell Pak HPLC Columns
21 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PHEC70602
  • PHECCH0-3882
  • PHECCH0-3942
  • PHECCH0-3881
  • PHECCH0-3817
  • PHECCH0-9313
  • PHECCH0-7148
  • PHECCH0-9315
  • PHECCH0-7631
  • PHECCH0-3968
  • PHECCH0-7623
  • PHECCH0-3841
  • PHECCH0-3816
  • PHECCH0-3868
  • PHECCH0-9314
  • PHECCH0-9312
  • PHECCH0-7384
  • PHECCH0-5835
  • PHECCH0-5840
  • PHECCH0-7624
  • PHECCH0-5834
  • Kulstofbelastning:
  • 18%
  • 0%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 9%
  • 18%
  • 9%
  • >1%
  • 9%
  • 16%
  • 18%
  • 0%
  • 18%
  • 0%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-område:
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikroboring
    C18 UG 120
    Rustfrit stål
    120 Å
    5 µm
    1,50 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC70602
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    SCX UG 80
    Rustfrit stål
    80 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.211,00 kr
    8.211,00 kr
    1 * 1 Items
       8.211,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3882
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 SG 120
    Rustfrit stål
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.843,00 kr
    8.843,00 kr
    1 * 1 Items
       8.843,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3942
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 UG 120
    Rustfrit stål
    120 Å
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.142,00 kr
    8.142,00 kr
    1 * 1 Items
       8.142,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3881
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 UG 120
    Rustfrit stål
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.843,00 kr
    8.843,00 kr
    1 * 1 Items
       8.843,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3817
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 MG 100
    Rustfrit stål
    100 Å
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.790,00 kr
    3.790,00 kr
    1 * 1 Items
       3.790,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9313
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 MG 100
    Rustfrit stål
    100 Å
    3 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.394,00 kr
    6.394,00 kr
    1 * 1 Items
       6.394,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7148
    Kulstofbelastning
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 MG-II 100
    Rustfrit stål
    100 Å
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.002,00 kr
    4.002,00 kr
    1 * 1 Items
       4.002,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9315
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18-MGII
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3.568,00 kr
    3.568,00 kr
    1 * 2 Items
       3.568,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7631
    Kulstofbelastning
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C1 SG 300
    Rustfrit stål
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.935,00 kr
    8.935,00 kr
    1 * 1 Items
       8.935,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3968
    Kulstofbelastning
    >1%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18-MGII
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.569,00 kr
    7.569,00 kr
    1 * 1 Items
       7.569,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7623
    Kulstofbelastning
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    Phenyl UG 120
    Rustfrit stål
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.843,00 kr
    8.843,00 kr
    1 * 1 Items
       8.843,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3841
    Kulstofbelastning
    16%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 UG 120
    Rustfrit stål
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.211,00 kr
    8.211,00 kr
    1 * 1 Items
       8.211,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3816
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    NH2 UG 80
    Rustfrit stål
    80 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.843,00 kr
    8.843,00 kr
    1 * 1 Items
       8.843,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3868
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Mikroboring
    C18 MG-II 100
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.412,00 kr
    5.412,00 kr
    1 * 1 Items
       5.412,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9314
    Kulstofbelastning
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    SCX UG 80
    Rustfrit stål
    80 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.751,00 kr
    3.751,00 kr
    1 * 1 Items
       3.751,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9312
    Kulstofbelastning
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Mikroboring
    AQ-C18
    Rustfrit stål
    80 Å
    5 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.495,00 kr
    8.495,00 kr
    1 * 1 Items
       8.495,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7384
    Kulstofbelastning
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 MG 100
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.843,00 kr
    8.843,00 kr
    1 * 1 Items
       8.843,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-5835
    Kulstofbelastning
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Mikroboring
    C18 MG 100
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.055,00 kr
    9.055,00 kr
    1 * 1 Items
       9.055,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-5840
    Kulstofbelastning
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18-MGII
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.843,00 kr
    8.843,00 kr
    1 * 1 Items
       8.843,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7624
    Kulstofbelastning
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisk
    C18 MG 100
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.211,00 kr
    8.211,00 kr
    1 * 1 Items
       8.211,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-5834
    Kulstofbelastning
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    2,0 - 7,5
    New Product