Prodigy HPLC Columns, C8
New Product
Leverandør: PHENOMENEX
Om denne vare
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- PHEC00B-3301-E0
- PHEC00D-3301-E0
- PHEC00F-3301-E0
- PHEC00G-3301-E0
- PHEC00G-3301-Y0
- PHEC00A-3301-E0
- Kulstofbelastning:
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-område:
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- Surface area:
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- Kolonne formFaseKolonnematerialePorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.LængdeTilgængelighedPrice
- AnalytiskC8 (Octyl)Rustfrit stål150 Å5 µm4,60 mm50 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.837,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-3301-E0Kulstofbelastning12,60%EndcappedJapH-område2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - AnalytiskC8 (Octyl)Rustfrit stål150 Å5 µm4,60 mm100 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items7.651,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-3301-E0Kulstofbelastning12,60%EndcappedJapH-område2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - AnalytiskC8 (Octyl)Rustfrit stål150 Å5 µm4,60 mm150 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items8.640,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-3301-E0Kulstofbelastning12,60%EndcappedJapH-område2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - AnalytiskC8 (Octyl)Rustfrit stål150 Å5 µm4,60 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items8.936,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-3301-E0Kulstofbelastning12,60%EndcappedJapH-område2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - AnalytiskC8 (Octyl)Rustfrit stål150 Å5 µm3,00 mm250 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items9.107,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-3301-Y0Kulstofbelastning12,60%EndcappedJapH-område2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - AnalytiskC8 (Octyl)Rustfrit stål150 Å5 µm4,60 mm30 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.366,00 krSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00A-3301-E0Kulstofbelastning12,60%EndcappedJapH-område2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product