Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocks for COD
Blocks for COD
New Product
Leverandør:   VELP SCIENTIFIC
Blocks for COD
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certifikater
Blocks for COD
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Dedicated to COD (Chemical Oxygen Demand) analysis in environmental testing, ensuring accurate digestion of water and wastewater samples under controlled conditions.
Product Family Options
Produktinformation
  • Brøndstørrelse
    Til
    Ant. huller
    Dybde
    Tilgængelighed
    Price
  • 705-1207
    COD-W04-D420-A block
    COD-W04-D420-A block
    Ø 42,0 mm
    42 mm round-bottom tubes
    4
    51 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 915,00 kr
    915,00 kr
    1 * 1 Items
       915,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 705-1208
    COD-W20-COMBO block
    COD-W20-COMBO block
    Ø 16,0/22,0 mm
    16/22 mm round-bottom tubes
    18/2
    47/45,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 915,00 kr
    915,00 kr
    1 * 1 Items
       915,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 705-1206
    COD-W24-D160-A block
    COD-W24-D160-A block
    Ø 16,0 mm
    16 mm round-bottom tubes
    24
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 915,00 kr
    915,00 kr
    1 * 1 Items
       915,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product