Orders LinkContactUsLinkComponent
eXtreme/FV® Filter Vials
Leverandør:   THOMSON INSTRUMENT
eXtreme/FV® Filter Vials
Leverandør:  THOMSON INSTRUMENT
Certifikater
eXtreme/FV® Filter Vials
eXtreme/FV® Filter Vials
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Thomson's filtration products are engineered and optimised to increase the efficiency of sample preparation without compromising the results.
Thomson eXtreme/FV® Filter vials offer tiered filtration, and are designed to speed up sample prep and analysis on particulate laden samples. Save on costly repairs and service issues while eliminating multiple syringe filters, syringes, HPLC vials, and HPLC caps. The eXtreme/FV® Filter Vials are easy to press down with hands or toggle press.
These filter vials are manufactured with attention to detail and high-grade quality to ensure performance at optimal levels. Filter vials find a wide variety of applications ranging from life sciences, drug discovery, monitoring, and analysis. They are universal for all different types of autosamplers, including UHPLC.
Product Family Options
Produktinformation
  • Membran
    Porestørrelse
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • THMS85530-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 6.570,00 kr
    6.570,00 kr
    1 * 200 Items
       6.570,00 kr
  • THMS85530-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 16.390,00 kr
    16.390,00 kr
    1 * 500 Items
       16.390,00 kr
  • THMS85540-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 6.570,00 kr
    6.570,00 kr
    1 * 200 Items
       6.570,00 kr
  • THMS85540-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,45 µm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 16.390,00 kr
    16.390,00 kr
    1 * 500 Items
       16.390,00 kr
  • THMS85541-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PVDF, Tiered filtration
    0,2 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 6.570,00 kr
    6.570,00 kr
    1 * 200 Items
       6.570,00 kr
  • THMS85541-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PVDF, Tiered filtration
    0,45 µm
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 16.390,00 kr
    16.390,00 kr
    1 * 500 Items
       16.390,00 kr
  • THMS85538-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 6.570,00 kr
    6.570,00 kr
    1 * 200 Items
       6.570,00 kr
  • THMS85538-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 16.390,00 kr
    16.390,00 kr
    1 * 500 Items
       16.390,00 kr
  • THMS85539-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 6.570,00 kr
    6.570,00 kr
    1 * 200 Items
       6.570,00 kr
  • THMS85539-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 16.390,00 kr
    16.390,00 kr
    1 * 500 Items
       16.390,00 kr
  • THMS85535-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 6.570,00 kr
    6.570,00 kr
    1 * 200 Items
       6.570,00 kr
  • THMS85535-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 16.390,00 kr
    16.390,00 kr
    1 * 500 Items
       16.390,00 kr