Orders LinkContactUsLinkComponent
Kinetex C8 HPLC Columns
New Product
Leverandør:   PHENOMENEX
Kinetex C8 HPLC Columns
Leverandør:  PHENOMENEX
New Product
Certifikater
Kinetex C8 HPLC Columns
38 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The Kinetex C8 HPLC column is a core-shell-based particle with a bonded silica phase ideal for the analysis of very hydrophobic compounds. This versatile column can easily upgrade existing fully porous 5 and 3 µm methods to shorten run-time, increase sensitivity, and even provide greater resolution with much higher efficiency levels.
  • Compatible with all analytical HPLC/UHPLC systems
The Kinetex core-shell C8 provides the same Kinetex performance but with a little less hydrophobic retention in comparison to the Kinetex C18 column. This C8 column is ideal for extremely hydrophobic compounds that might be too strongly retained on a traditional C18 phase column.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PHEC00C-4497-AN
  • PHEC00C-4497-E0
  • PHEC00C-4497-Y0
  • PHEC00B-4497-AN
  • PHEC00B-4497-E0
  • PHEC00B-4497-Y0
  • PHEC00B-4499-AN
  • PHEC00B-4499-Y0
  • PHEC00B-4608-AN
  • PHEC00B-4608-E0
  • PHEC00B-4608-Y0
  • PHEC00F-4608-E0
  • PHEC00F-4497-AN
  • PHEC00F-4497-E0
  • PHEC00F-4497-Y0
  • PHEC00F-4499-AN
  • PHEC00D-4499-AN
  • PHEC00A-4497-AN
  • PHEC00A-4497-Y0
  • PHEC00A-4499-AN
  • PHEC00A-4499-Y0
  • PHEC00D-4499-Y0
  • PHEC00D-4497-AN
  • PHEC00D-4497-E0
  • PHEC00D-4497-Y0
  • PHEC00D-4608-AN
  • PHEC00D-4608-E0
  • PHEC00D-4608-Y0
  • PHEC00G-4608-E0
  • PHEC05B-4608-AC
  • PHEC00B-4608-Y0-FA
  • PHEC00B-4608-P0-AX
  • PHEC00F-4608-P0-AX
  • PHEC00F-4608-U0-AX
  • PHEC00D-4608-P0-AX
  • PHEC00D-4608-U0-AX
  • PHEC00G-4608-P0-AX
  • PHEC00G-4608-U0-AX
  • Kulstofbelastning:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-område:
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • Surface area:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
Specifikationer
Product Family Options
Columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    2,10 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.399,00 kr
    7.399,00 kr
    1 * 1 Items
       7.399,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4497-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.399,00 kr
    7.399,00 kr
    1 * 1 Items
       7.399,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4497-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    3,00 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.399,00 kr
    7.399,00 kr
    1 * 1 Items
       7.399,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4497-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.335,00 kr
    7.335,00 kr
    1 * 1 Items
       7.335,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4497-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.335,00 kr
    7.335,00 kr
    1 * 1 Items
       7.335,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4497-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.335,00 kr
    7.335,00 kr
    1 * 1 Items
       7.335,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4497-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    1,6 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.055,00 kr
    8.055,00 kr
    1 * 1 Items
       8.055,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4499-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    1,6 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.137,00 kr
    8.137,00 kr
    1 * 1 Items
       8.137,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4499-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.500,00 kr
    5.500,00 kr
    1 * 1 Items
       5.500,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4608-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.500,00 kr
    5.500,00 kr
    1 * 1 Items
       5.500,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4608-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.500,00 kr
    5.500,00 kr
    1 * 1 Items
       5.500,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4608-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.423,00 kr
    6.423,00 kr
    1 * 1 Items
       6.423,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4608-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.101,00 kr
    8.101,00 kr
    1 * 1 Items
       8.101,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4497-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.101,00 kr
    8.101,00 kr
    1 * 1 Items
       8.101,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4497-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.101,00 kr
    8.101,00 kr
    1 * 1 Items
       8.101,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4497-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    1,6 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.723,00 kr
    8.723,00 kr
    1 * 1 Items
       8.723,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4499-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    1,6 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.262,00 kr
    8.262,00 kr
    1 * 1 Items
       8.262,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4499-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.150,00 kr
    7.150,00 kr
    1 * 1 Items
       7.150,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4497-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    3,00 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.055,00 kr
    8.055,00 kr
    1 * 1 Items
       8.055,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4497-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    1,6 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.807,00 kr
    7.807,00 kr
    1 * 1 Items
       7.807,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4499-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    1,6 µm
    3,00 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.345,00 kr
    8.345,00 kr
    1 * 1 Items
       8.345,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4499-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    1,6 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.342,00 kr
    8.342,00 kr
    1 * 1 Items
       8.342,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4499-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.519,00 kr
    7.519,00 kr
    1 * 1 Items
       7.519,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4497-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.519,00 kr
    7.519,00 kr
    1 * 1 Items
       7.519,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4497-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    2,6 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.519,00 kr
    7.519,00 kr
    1 * 1 Items
       7.519,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4497-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.720,00 kr
    5.720,00 kr
    1 * 1 Items
       5.720,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4608-AN
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.720,00 kr
    5.720,00 kr
    1 * 1 Items
       5.720,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4608-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.720,00 kr
    5.720,00 kr
    1 * 1 Items
       5.720,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4608-Y0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.925,00 kr
    6.925,00 kr
    1 * 1 Items
       6.925,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4608-E0
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
Micro trap column
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    0,30 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.051,00 kr
    3.051,00 kr
    1 * 1 Items
       3.051,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC05B-4608-AC
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
Column shipped in formic acid
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.500,00 kr
    5.500,00 kr
    1 * 1 Items
       5.500,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4608-Y0-FA
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
AXIA™ packed columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Kolonnemateriale
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forberedende
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 17.765,00 kr
    17.765,00 kr
    1 * 1 Items
       17.765,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4608-P0-AX
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Forberedende
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31.640,00 kr
    31.640,00 kr
    1 * 1 Items
       31.640,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4608-P0-AX
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Forberedende
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.762,00 kr
    4.762,00 kr
    1 * 1 Items
       4.762,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4608-U0-AX
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Forberedende
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 26.200,00 kr
    26.200,00 kr
    1 * 1 Items
       26.200,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4608-P0-AX
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Forberedende
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49.574,44 kr
    49.574,44 kr
    1 * 1 Items
       49.574,44 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4608-U0-AX
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Forberedende
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 35.657,00 kr
    35.657,00 kr
    1 * 1 Items
       35.657,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4608-P0-AX
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product
  • Forberedende
    C8 (Octyl)
    Rustfrit stål
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 107.281,00 kr
    107.281,00 kr
    1 * 1 Items
       107.281,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4608-U0-AX
    Kulstofbelastning
    8%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1,5 - 8,5
    Surface area
    200 m²/g
    USP code
    L7
    New Product