Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
New Product
Leverandør:   witeg Labortechnik
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
Leverandør:  witeg Labortechnik
New Product
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Heating mantles WHM for flasks, 450 °C for use with external controller. Ideal for spherical flasks 50 to 6000 ml.
  • Without controller (separate controller needed)
    Nickel chrome heating element
    Coil type: acid-resistant, long life time
    All kinds of flasks can be used
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • WITGDH.WHM12057
  • WITGDH.WHM12056
  • WITGDH.WHM12053
  • WITGDH.WHM12055
  • Elektriske specifikationer:
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • Mål:
  • 140 mm inside depth
  • 110 mm inside depth
  • 85 mm inside depth
  • 110 mm inside depth
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolbes volumen
    Kolber udv. Ø
    Diameter×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 5000 ml
    221 - 224 mm
    325×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12057
    Elektriske specifikationer
    230 V
    Mål
    140 mm inside depth
    New Product
  • 3000 ml
    184 - 187 mm
    270×135 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12056
    Elektriske specifikationer
    230 V
    Mål
    110 mm inside depth
    New Product
  • 500 ml
    102 - 105 mm
    200×95 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 1 Items
       1.540,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12053
    Elektriske specifikationer
    230 V
    Mål
    85 mm inside depth
  • 2000 ml
    165 - 169 mm
    270×135 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.840,00 kr
    1.840,00 kr
    1 * 1 Items
       1.840,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12055
    Elektriske specifikationer
    230 V
    Mål
    110 mm inside depth