Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
Katalog # VWRI210-000157.
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Fluorometer
Katalog # VWRI210-000157.
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
Price
22.010,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Accessories information: VWR® High Sensitivity dsDNA Quantification kit (sælges separat) giver en præcis metode til kvantificering af dsDNA-prøver, når følsomhed er påkrævet. Meget selektiv for dsDNA vs RNA. Sættet indeholder koncentreret fluorescerende reagens, fortyndingsbuffer og dsDNA-standarder. Detektionsområde på 0,1 til 120 ng.
VWR® 1X dsDNA højfølsomhedskvantificeringskit (sælges separat) er designet specifikt til effektiv og præcis kvantificering af dsDNA. Forblandet arbejdsopløsning sparer forberedelsestid. Sættet er yderst selektivt for dsDNA over RNA og tilbyder fremragende stabilitet, lineært dynamisk område og følsomhed. Sættet indeholder forblandet fluorescerende opløsning og dsDNA-standarder. Detektionsområde på 0,1 til 120 ng.
VWR® bredspektret dsDNA-kvantificeringskit (sælges separat) giver en præcis metode til kvantificering af dsDNA-prøver for en bred vifte af DNA-mængder. Meget selektiv for dsDNA vs RNA. Sættet indeholder koncentreret fluorescerende reagens, fortyndingsbuffer og dsDNA-standarder. Detektionsområde på 4 til 2000 ng.
VWR® 1X dsDNA bredspektret kvantificeringskit (sælges separat) er designet specifikt til effektiv og præcis kvantificering af dsDNA. Forblandet arbejdsopløsning sparer forberedelsestid. Sættet er yderst selektivt for dsDNA over RNA og tilbyder fremragende stabilitet, lineært dynamisk område og følsomhed. Sættet indeholder forblandet fluorescerende opløsning og dsDNA-standarder. Detektionsområde på 4 til 2000 ng.
VWR® ssDNA-kvantificeringskit (sælges separat) er designet til kvantificering af oligonukleotider eller langt ssDNA. Forurenende proteiner og nukleotider detekteres ikke og vil ikke forstyrre resultaterne. ssDNA-kittet tolererer også kontaminering af salte, opløsningsmidler og rengøringsmidler. Sættet indeholder koncentreret fluorescerende reagens, fortyndingsbuffer og ssDNA-standarder. Detektionsområde 1 til 200 ng.
VWR® High Sensitivity RNA-kvantificeringskit (sælges separat) er yderst selektivt for RNA i nærvær af DNA og tolererer almindelige forurenende stoffer såsom frie nukleotider, salte, opløsningsmidler, detergenter og proteiner. Sættet indeholder koncentreret fluorescerende reagens, fortyndingsbuffer og RNA-standarder. Dette sæt tilbyder et detektionsområde på 4 til 200 ng.
VWR® Broad Range RNA-kvantificeringskit (sælges separat) er yderst selektivt for RNA i nærvær af DNA og tolererer almindelige forurenende stoffer såsom frie nukleotider, salte, opløsningsmidler, detergenter og proteiner. Sættet indeholder koncentreret fluorescerende reagens, fortyndingsbuffer og RNA-standarder. Dette sæt tilbyder et detektionsområde på 10 til 1200 ng.
Optisk klare mikrorør (sælges separat) har en samlet volumenkapacitet på 0,5 ml og inkluderer en trykknaplukning. Kompatibel med VWR® Fluorometer og andre populære fluorometerinstrumenter.
Specifikationer
  • Bølgelængde:
    Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
  • Beskrivelse:
    VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC
  • Cat. No.:
    VWRI210-000157.
  • Lyskilde:
    LED
  • Detektor:
    Silicon photomultiplier
  • Scanning speed:
    ≤5 s/sample
  • Vægt:
    0,5 kg
  • Elektriske specifikationer:
    100 - 240 VAC
  • W×D×H:
    10,8×24,1×5,7 cm
  • Prøvehåndtering:
    1 (sample throughput)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® DS-DNA HS quant kit, 100 assays
    VWR® DS-DNA HS quant kit, 100 assays
    VWRI210-000159.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 948,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® 1× ready-to-use DS-DNA hs quant kit, 100 assays
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA hs quant kit, 100 assays
    VWRI210-000160.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 985,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWR® DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWRI210-000161.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 948,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® 1× ready-to-use DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWRI210-000162.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 985,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® SS-DNA quant kit, 100 assays
    VWR® SS-DNA quant kit, 100 assays
    VWRI210-000163.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 948,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® RNA HS quant kit, 100 assays
    VWR® RNA HS quant kit, 100 assays
    VWRI210-000164.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 948,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® RNA BR quant kit, 100 assays
    VWR® RNA BR quant kit, 100 assays
    VWRI210-000165.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 948,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • VWR® fluorometer tubes 0,5 ml, 250 per pack
    VWR® fluorometer tubes 0,5 ml, 250 per pack
    VWRI210-000166.
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 512,00 kr