VALEGRO Recirkulerende kølere
Om denne vare
VALEGRO recirkulerende kølere er miljøvenlige allroundere til en bred vifte af temperaturstyringsopgaver. De er kendetegnet ved et godt forhold mellem kølekapacitet og enhedsstørrelse samt optimal brugervenlighed. De arbejder med naturligt kølemiddel og kan tilpasses applikationskravene takket være deres justerbare pumpe.
Klimavenlig takket være naturligt kølemiddel
OLED touch-display med intuitiv menu-navigation
Godt forhold mellem kølekapacitet og størrelse
USB-C og RS232 som standard, ethernet tilgængeligt som ekstraudstyr
Oplyst, rengøringsvenlig niveauindikator
Justerbar pumpe til regulering af tryk og flowhastighed
Disse moderne enheder tilbyder præcis temperaturkontrol til en bred vifte af anvendelser i laboratorier, industri og forskning og passer problemfrit ind i ethvert arbejdsmiljø takket være deres kompakte design.
Ved design af VALEGRO recirkulerende kølere var fokus på maksimal brugervenlighed. Mange nyttige funktioner såsom en timerfunktion, et aftageligt udluftningsgitter, der kan fjernes uden værktøj, eller en oplyst og let rengørbar niveauindikator gør det daglige arbejde lettere. Det skrånende OLED-berøringsdisplay er let at læse og ergonomisk at betjene. Den intuitive menu navigation giver enkel og hurtig adgang til alle funktioner. Advarsler og meddelelser i letforståeligt fuldtekstsprog sikrer sikker håndtering af enhederne til enhver tid.
Ud over RS232- og USB-C-grænseflader fås VALEGRO recirkulerende kølere også med Ethernet (valgfrit). Alle grænseflader er placeret direkte under displayet og er nemme at bruge forfra.
Alle VALEGRO-modeller er udstyret med en kraftig pumpe. Standardmodellerne tilbyder et maksimalt pumpetryk på 1,1 bar, der kan justeres præcist i procenttrin via menuen. Modeller med pumpetryk på op til 3,5 bar inkluderer også en integreret tryksensor, der muliggør præcis trykkontrol.
Certifications: Klassificering I i henhold til DIN 12876-1 IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21.
Accessories information:
Ordering information: Bestil venligst valgfri 'Ethernet-aktivering' med separat varenummer angivet. Et omfattende udvalg af tilbehør betyder, at kølerne kan tilpasses modulært og individuelt til applikationer.
Delivery information: Leveres med to modhagefittings til 8 og 12 mm indvendig diameter slanger. (Pumpetilslutninger M16×1 han).
Packaging:
Caution: Bemærk: Kølekapacitet angivet ved +20, 0, −10 og −20 °C.
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
VALEGRO recirkulerende kølere er miljøvenlige allroundere til en bred vifte af temperaturstyringsopgaver. De er kendetegnet ved et godt forhold mellem kølekapacitet og enhedsstørrelse samt optimal brugervenlighed. De arbejder med naturligt kølemiddel og kan tilpasses applikationskravene takket være deres justerbare pumpe.
Klimavenlig takket være naturligt kølemiddel
OLED touch-display med intuitiv menu-navigation
Godt forhold mellem kølekapacitet og størrelse
USB-C og RS232 som standard, ethernet tilgængeligt som ekstraudstyr
Oplyst, rengøringsvenlig niveauindikator
Justerbar pumpe til regulering af tryk og flowhastighed
Disse moderne enheder tilbyder præcis temperaturkontrol til en bred vifte af anvendelser i laboratorier, industri og forskning og passer problemfrit ind i ethvert arbejdsmiljø takket være deres kompakte design.
Ved design af VALEGRO recirkulerende kølere var fokus på maksimal brugervenlighed. Mange nyttige funktioner såsom en timerfunktion, et aftageligt udluftningsgitter, der kan fjernes uden værktøj, eller en oplyst og let rengørbar niveauindikator gør det daglige arbejde lettere. Det skrånende OLED-berøringsdisplay er let at læse og ergonomisk at betjene. Den intuitive menu navigation giver enkel og hurtig adgang til alle funktioner. Advarsler og meddelelser i letforståeligt fuldtekstsprog sikrer sikker håndtering af enhederne til enhver tid.
Ud over RS232- og USB-C-grænseflader fås VALEGRO recirkulerende kølere også med Ethernet (valgfrit). Alle grænseflader er placeret direkte under displayet og er nemme at bruge forfra.
Alle VALEGRO-modeller er udstyret med en kraftig pumpe. Standardmodellerne tilbyder et maksimalt pumpetryk på 1,1 bar, der kan justeres præcist i procenttrin via menuen. Modeller med pumpetryk på op til 3,5 bar inkluderer også en integreret tryksensor, der muliggør præcis trykkontrol.
Certifications: Klassificering I i henhold til DIN 12876-1 IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21.
Accessories information:
Ordering information: Bestil venligst valgfri 'Ethernet-aktivering' med separat varenummer angivet. Et omfattende udvalg af tilbehør betyder, at kølerne kan tilpasses modulært og individuelt til applikationer.
Delivery information: Leveres med to modhagefittings til 8 og 12 mm indvendig diameter slanger. (Pumpetilslutninger M16×1 han).
Packaging:
Caution: Bemærk: Kølekapacitet angivet ved +20, 0, −10 og −20 °C.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- JULA9610101
- JULA9610081
- JULA9610121
- JULA9610123
- JULA9610151
- JULA9610183
- JULA9612101
- JULA9610153
- JULA9610181
- JULA9610253
- JULA9612081
- JULA9612121
- JULA9612123
- JULA9612151
- JULA9612153
- JULA9612181
- JULA9612183
- JULA9612253
- 473-3201
- 473-0040
- Model:
- VALEGRO 1001
- VALEGRO 801
- VALEGRO 1201
- VALEGRO 1203
- VALEGRO 1501
- VALEGRO 1803
- VALEGRO 1001H
- VALEGRO 1503
- VALEGRO 1801
- VALEGRO 2503
- VALEGRO 801H
- VALEGRO 1201H
- VALEGRO 1203H
- VALEGRO 1501H
- VALEGRO 1503H
- VALEGRO 1801H
- VALEGRO 1803H
- VALEGRO 2503H
- VALEGRO 500
- VALEGRO 350
- Pump flow rate:
- 23 L/min
- 23 L/min
- 23 L/min
- 40 L/min
- 23 L/min
- 40 L/min
- 23 L/min
- 40 L/min
- 23 L/min
- 40 L/min
- 23 L/min
- 23 L/min
- 40 L/min
- 23 L/min
- 40 L/min
- 23 L/min
- 40 L/min
- 40 L/min
- 19 L/min
- 16 L/min
- Pump pressure:
- 1,1 bar
- 1,1 bar
- 1,1 bar
- 3,5 bar
- 1,1 bar
- 3,5 bar
- 1,1 bar
- 3,5 bar
- 1,1 bar
- 3,5 bar
- 1,1 bar
- 1,1 bar
- 3,5 bar
- 1,1 bar
- 3,5 bar
- 1,1 bar
- 3,5 bar
- 3,5 bar
- 0,85 bar
- 0,6 bar
- W×D×H:
- 365×525×610 mm
- 365×525×610 mm
- 365×525×610 mm
- 430×560×690 mm
- 365×525×610 mm
- 430×560×690 mm
- 365×525×610 mm
- 430×560×690 mm
- 365×525×610 mm
- 430×560×690 mm
- 365×525×610 mm
- 365×525×610 mm
- 430×560×690 mm
- 365×525×610 mm
- 430×560×690 mm
- 365×525×610 mm
- 430×560×690 mm
- 430×560×690 mm
- 235×450×450 mm
- 235×450×450 mm
- Vægt:
- 43 kg
- 43 kg
- 43 kg
- 60,5 kg
- 43 kg
- 60,5 kg
- 43,3 kg
- 60,5 kg
- 43 kg
- 60,5 kg
- 43,3 kg
- 43,3 kg
- 60,8 kg
- 43,3 kg
- 60,8 kg
- 43,3 kg
- 60,8 kg
- 60,8 kg
- 26 kg
- 26 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TemperaturområdeTemp. stabilitetOpvarmnings kapacitetKølekapacitetTilgængelighedPrice
- JULA9610101VALEGRO 1001 recirculating coolerVALEGRO 1001 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—1,0; 0,75; 0,5; 0,28 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610101ModelVALEGRO 1001Pump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43 kgNew Product - JULA9610081VALEGRO 801 recirculating coolerVALEGRO 801 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—0,8; 0,65; 0,45; 0,25 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610081ModelVALEGRO 801Pump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43 kgNew Product - JULA9610121VALEGRO 1201 recirculating coolerVALEGRO 1201 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—1,2; 0,9; 0,6; 0,35 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610121ModelVALEGRO 1201Pump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43 kgNew Product - JULA9610123VALEGRO 1203 recirculating coolerVALEGRO 1203 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—1,2; 0,9; 0,5; 0,3 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610123ModelVALEGRO 1203Pump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,5 kgNew Product - JULA9610151VALEGRO 1501 recirculating coolerVALEGRO 1501 recirculating cooler−20...+40 °C±0,3 °C—1,5; 1,0; 0,7; 0,4 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610151ModelVALEGRO 1501Pump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43 kgNew Product - JULA9610183VALEGRO 1803 recirculating coolerVALEGRO 1803 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—1,8; 1,3; 0,8; 0,4 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610183ModelVALEGRO 1803Pump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,5 kgNew Product - JULA9612101VALEGRO 1001H recirculating coolerVALEGRO 1001H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW1,0; 0,75; 0,5; 0,28 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612101ModelVALEGRO 1001HPump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43,3 kgNew Product - JULA9610153VALEGRO 1503 recirculating coolerVALEGRO 1503 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—1,5; 1,0; 0,7; 0,35 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610153ModelVALEGRO 1503Pump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,5 kgNew Product - JULA9610181VALEGRO 1801 recirculating coolerVALEGRO 1801 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—1,8; 1,1; 0,75; 0,47 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610181ModelVALEGRO 1801Pump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43 kgNew Product - JULA9610253VALEGRO 2503 recirculating coolerVALEGRO 2503 recirculating cooler–20…+40 °C±0,3 °C—2,5; 1,45; 1,0; 0,5 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9610253ModelVALEGRO 2503Pump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,5 kgNew Product - JULA9612081VALEGRO 801H recirculating coolerVALEGRO 801H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW0,8; 0,65; 0,45; 0,25 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612081ModelVALEGRO 801HPump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43,3 kgNew Product - JULA9612121VALEGRO 1201H recirculating coolerVALEGRO 1201H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW1,2; 0,9; 0,6; 0,35 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612121ModelVALEGRO 1201HPump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43,3 kgNew Product - JULA9612123VALEGRO 1203H recirculating coolerVALEGRO 1203H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW1,2; 0,9; 0,5; 0,3 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612123ModelVALEGRO 1203HPump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,8 kgNew Product - JULA9612151VALEGRO 1501H recirculating coolerVALEGRO 1501H recirculating cooler−20...+85 °C±0,2 °C2 kW1,5; 1,0; 0,7; 0,4 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612151ModelVALEGRO 1501HPump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43,3 kgNew Product - JULA9612153VALEGRO 1503H recirculating coolerVALEGRO 1503H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW1,5; 1,0; 0,7; 0,35 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612153ModelVALEGRO 1503HPump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,8 kgNew Product - JULA9612181VALEGRO 1801H recirculating coolerVALEGRO 1801H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW1,8; 1,1; 0,75; 0,47 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612181ModelVALEGRO 1801HPump flow rate23 L/minPump pressure1,1 barW×D×H365×525×610 mmVægt43,3 kgNew Product - JULA9612183VALEGRO 1803H recirculating coolerVALEGRO 1803H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW1,8; 1,3; 0,8; 0,4 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612183ModelVALEGRO 1803HPump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,8 kgNew Product - JULA9612253VALEGRO 2503H recirculating coolerVALEGRO 2503H recirculating cooler–20…+85 °C±0,2 °C2 kW2,5; 1,45; 1,0; 0,5 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 ItemsSpecifikationer:New Product
More
Specifications
Cat. No.JULA9612253ModelVALEGRO 2503HPump flow rate40 L/minPump pressure3,5 barW×D×H430×560×690 mmVægt60,8 kgNew Product - 473-3201VALEGRO 500 recirculating coolerVALEGRO 500 recirculating cooler−20...+40 °C±0,3 °C—0,5; 0,37; 0,25; 0,1 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items32.000,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.473-3201ModelVALEGRO 500Pump flow rate19 L/minPump pressure0,85 barW×D×H235×450×450 mmVægt26 kg - 473-0040VALEGRO 350 recirculating coolerVALEGRO 350 recirculating cooler−20...+40 °C±0,3 °C—0,35; 0,25; 0,18; 0,07 kWLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items27.690,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.473-0040ModelVALEGRO 350Pump flow rate16 L/minPump pressure0,6 barW×D×H235×450×450 mmVægt26 kg
Ekstraudstyr
Produktinformation
- Katalog #BeskrivelseTilgængelighedPrice