Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Recombinant MAP2 Projection P1
Human Recombinant MAP2 Projection P1
Leverandør:   Antibodies.com
Human Recombinant MAP2 Projection P1
Leverandør:  Antibodies.com
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Partial length Human MAP2 Projection P1 suitable for SDS-PAGE, ELISA, Immunogen Grade.
Advarsel: This product is for Research Use Only. It is not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANTIA270588-25
  • ANTIA270588-50
  • Protein/peptide name:
  • MAP2 Projection P1
  • MAP2 Projection P1
  • Protein/peptide type:
  • Recombinant
  • Recombinant
  • Species:
  • Human
  • Human
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Gen ID:
  • UniprotID# P11137
  • UniprotID# P11137
  • Sekvens:
  • DLLTASKMEFHDQQELTPSTAEPSDQKEKESEKQSKPGEDLKHAALVSQPETTKTYPDKKDMQGTEEEKAPLALFGHTLVASLEDMKQKTEPSLVVPGIDLPKEPPTPKEQKDWFIEMPTEAKKDEWGLVAPISPGPLTPMREKDVFDDIPKWEGKQFDSPMPSPFQGGSFTLPLDVMKNEIVTETSPFAPAFLQPDDKKSLQQTSGPATAKDSFKIEEPHEAKPDKMAEAPPSEAMTLPKDAHIPVVEEHVMGKVLEEEKEAINQETVQQRDTFTPSGQEPILTEKETELKLEEKTTISDKEAVPKESKPPKPADEEIGIIQTSTEHTFSEQKDQEPTTDMLKQDSFPVSLEQAVTDSAMTSKTLEKAMTEPSALIEKSSIQELFEMRVDDKDKIEGVGAATSAELDMPFYEDKSGMSKYFETSALKEEATKSIEPGSDYYELSDTRE
  • DLLTASKMEFHDQQELTPSTAEPSDQKEKESEKQSKPGEDLKHAALVSQPETTKTYPDKKDMQGTEEEKAPLALFGHTLVASLEDMKQKTEPSLVVPGIDLPKEPPTPKEQKDWFIEMPTEAKKDEWGLVAPISPGPLTPMREKDVFDDIPKWEGKQFDSPMPSPFQGGSFTLPLDVMKNEIVTETSPFAPAFLQPDDKKSLQQTSGPATAKDSFKIEEPHEAKPDKMAEAPPSEAMTLPKDAHIPVVEEHVMGKVLEEEKEAINQETVQQRDTFTPSGQEPILTEKETELKLEEKTTISDKEAVPKESKPPKPADEEIGIIQTSTEHTFSEQKDQEPTTDMLKQDSFPVSLEQAVTDSAMTSKTLEKAMTEPSALIEKSSIQELFEMRVDDKDKIEGVGAATSAELDMPFYEDKSGMSKYFETSALKEEATKSIEPGSDYYELSDTRE
  • Bærerfri:
  • N
  • N
  • Formulering:
  • Supplied in 6 M Urea.
  • Supplied in 6 M Urea.
  • Molekylvægt:
  • 50 kDa (75 kDa by SDS-PAGE)
  • 50 kDa (75 kDa by SDS-PAGE)
  • Shipping temperature:
  • Shipped on blue ice at 4 °C.
  • Shipped on blue ice at 4 °C.
  • Tested applications:
  • SDS-PAGE, ELISA, Immunogen Grade
  • SDS-PAGE, ELISA, Immunogen Grade
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Vial
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 µl
    1 * 25 µl - 4.480,00 kr
    4.480,00 kr
    1 * 25 µl
       4.480,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANTIA270588-25
    Protein/peptide name
    MAP2 Projection P1
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Species
    Human
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen ID
    UniprotID# P11137
    Sekvens
    DLLTASKMEFHDQQELTPSTAEPSDQKEKESEKQSKPGEDLKHAALVSQPETTKTYPDKKDMQGTEEEKAPLALFGHTLVASLEDMKQKTEPSLVVPGIDLPKEPPTPKEQKDWFIEMPTEAKKDEWGLVAPISPGPLTPMREKDVFDDIPKWEGKQFDSPMPSPFQGGSFTLPLDVMKNEIVTETSPFAPAFLQPDDKKSLQQTSGPATAKDSFKIEEPHEAKPDKMAEAPPSEAMTLPKDAHIPVVEEHVMGKVLEEEKEAINQETVQQRDTFTPSGQEPILTEKETELKLEEKTTISDKEAVPKESKPPKPADEEIGIIQTSTEHTFSEQKDQEPTTDMLKQDSFPVSLEQAVTDSAMTSKTLEKAMTEPSALIEKSSIQELFEMRVDDKDKIEGVGAATSAELDMPFYEDKSGMSKYFETSALKEEATKSIEPGSDYYELSDTRE
    Bærerfri
    N
    Formulering
    Supplied in 6 M Urea.
    Molekylvægt
    50 kDa (75 kDa by SDS-PAGE)
    Shipping temperature
    Shipped on blue ice at 4 °C.
    Tested applications
    SDS-PAGE, ELISA, Immunogen Grade
  • Vial
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 µl
    1 * 50 µl - 7.500,00 kr
    7.500,00 kr
    1 * 50 µl
       7.500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANTIA270588-50
    Protein/peptide name
    MAP2 Projection P1
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Species
    Human
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen ID
    UniprotID# P11137
    Sekvens
    DLLTASKMEFHDQQELTPSTAEPSDQKEKESEKQSKPGEDLKHAALVSQPETTKTYPDKKDMQGTEEEKAPLALFGHTLVASLEDMKQKTEPSLVVPGIDLPKEPPTPKEQKDWFIEMPTEAKKDEWGLVAPISPGPLTPMREKDVFDDIPKWEGKQFDSPMPSPFQGGSFTLPLDVMKNEIVTETSPFAPAFLQPDDKKSLQQTSGPATAKDSFKIEEPHEAKPDKMAEAPPSEAMTLPKDAHIPVVEEHVMGKVLEEEKEAINQETVQQRDTFTPSGQEPILTEKETELKLEEKTTISDKEAVPKESKPPKPADEEIGIIQTSTEHTFSEQKDQEPTTDMLKQDSFPVSLEQAVTDSAMTSKTLEKAMTEPSALIEKSSIQELFEMRVDDKDKIEGVGAATSAELDMPFYEDKSGMSKYFETSALKEEATKSIEPGSDYYELSDTRE
    Bærerfri
    N
    Formulering
    Supplied in 6 M Urea.
    Molekylvægt
    50 kDa (75 kDa by SDS-PAGE)
    Shipping temperature
    Shipped on blue ice at 4 °C.
    Tested applications
    SDS-PAGE, ELISA, Immunogen Grade