Orders LinkContactUsLinkComponent
Recombinant Human MAP2 Projection P2
Recombinant Human MAP2 Projection P2
Leverandør:   Antibodies.com
Recombinant Human MAP2 Projection P2
Leverandør:  Antibodies.com
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANTIA270589-25
  • ANTIA270589-50
  • Protein/peptide name:
  • MAP2 Projection P2
  • MAP2 Projection P2
  • Protein/peptide type:
  • Recombinant
  • Recombinant
  • Species:
  • Human
  • Human
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Gen ID:
  • UniprotID# P11137
  • UniprotID# P11137
  • Sekvens:
  • SVHESIDTMSPMHKNGDKEFQTGKESQPSPPAQEAGYSTLAQSYPSDLPEEPSSPQERMFTIDPKVYGEKRDLHSKNKDDLTLSRSLGLGGRSAIEQRSMSINLPMSCLDSIALGFNFGRGHDLSPLASDILTNTSGSMDEGDDYLPATTPALEKAPCFPVESKEEEQIEKVKATGEESTQAEISCESPFLAKDFYKNGTVMAPDLPEMLDLAGTRSRLASVSADAEVARRKSVPSETVVEDSRTGLPPVTDENHVIVKTDSQLEDLGYCVFNKYTVPLPSPVQDSENLSGESGTFYEGTDDKVRRDLATDLSLIEVKLAAAGRVKDEFSVDKEASAHISGDKSGLSKEFDQEKKANDRLDTVLEKSEEHADSKEHAKKTEEAGDEIETFGLGVTYEQALAKDLSIPTDASSEKAEKGLSSVPEIAEVEPSKKVEQGLDFAVQGQLDVKISDFGQMASGLNIDDRRATELKLEATQDMTP
  • SVHESIDTMSPMHKNGDKEFQTGKESQPSPPAQEAGYSTLAQSYPSDLPEEPSSPQERMFTIDPKVYGEKRDLHSKNKDDLTLSRSLGLGGRSAIEQRSMSINLPMSCLDSIALGFNFGRGHDLSPLASDILTNTSGSMDEGDDYLPATTPALEKAPCFPVESKEEEQIEKVKATGEESTQAEISCESPFLAKDFYKNGTVMAPDLPEMLDLAGTRSRLASVSADAEVARRKSVPSETVVEDSRTGLPPVTDENHVIVKTDSQLEDLGYCVFNKYTVPLPSPVQDSENLSGESGTFYEGTDDKVRRDLATDLSLIEVKLAAAGRVKDEFSVDKEASAHISGDKSGLSKEFDQEKKANDRLDTVLEKSEEHADSKEHAKKTEEAGDEIETFGLGVTYEQALAKDLSIPTDASSEKAEKGLSSVPEIAEVEPSKKVEQGLDFAVQGQLDVKISDFGQMASGLNIDDRRATELKLEATQDMTP
  • Bærerfri:
  • N
  • N
  • Shipping temperature:
  • Shipped on blue ice at 4 °C.
  • Shipped on blue ice at 4 °C.
  • Tested applications:
  • SDS-PAGE, ELISA
  • SDS-PAGE, ELISA
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Vial
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 µl
    1 * 25 µl - kr4,480.00
    kr4,480.00
    1 * 25 µl
       kr4,480.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANTIA270589-25
    Protein/peptide name
    MAP2 Projection P2
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Species
    Human
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen ID
    UniprotID# P11137
    Sekvens
    SVHESIDTMSPMHKNGDKEFQTGKESQPSPPAQEAGYSTLAQSYPSDLPEEPSSPQERMFTIDPKVYGEKRDLHSKNKDDLTLSRSLGLGGRSAIEQRSMSINLPMSCLDSIALGFNFGRGHDLSPLASDILTNTSGSMDEGDDYLPATTPALEKAPCFPVESKEEEQIEKVKATGEESTQAEISCESPFLAKDFYKNGTVMAPDLPEMLDLAGTRSRLASVSADAEVARRKSVPSETVVEDSRTGLPPVTDENHVIVKTDSQLEDLGYCVFNKYTVPLPSPVQDSENLSGESGTFYEGTDDKVRRDLATDLSLIEVKLAAAGRVKDEFSVDKEASAHISGDKSGLSKEFDQEKKANDRLDTVLEKSEEHADSKEHAKKTEEAGDEIETFGLGVTYEQALAKDLSIPTDASSEKAEKGLSSVPEIAEVEPSKKVEQGLDFAVQGQLDVKISDFGQMASGLNIDDRRATELKLEATQDMTP
    Bærerfri
    N
    Shipping temperature
    Shipped on blue ice at 4 °C.
    Tested applications
    SDS-PAGE, ELISA
  • Vial
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 µl
    1 * 50 µl - kr7,500.00
    kr7,500.00
    1 * 50 µl
       kr7,500.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ANTIA270589-50
    Protein/peptide name
    MAP2 Projection P2
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Species
    Human
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen ID
    UniprotID# P11137
    Sekvens
    SVHESIDTMSPMHKNGDKEFQTGKESQPSPPAQEAGYSTLAQSYPSDLPEEPSSPQERMFTIDPKVYGEKRDLHSKNKDDLTLSRSLGLGGRSAIEQRSMSINLPMSCLDSIALGFNFGRGHDLSPLASDILTNTSGSMDEGDDYLPATTPALEKAPCFPVESKEEEQIEKVKATGEESTQAEISCESPFLAKDFYKNGTVMAPDLPEMLDLAGTRSRLASVSADAEVARRKSVPSETVVEDSRTGLPPVTDENHVIVKTDSQLEDLGYCVFNKYTVPLPSPVQDSENLSGESGTFYEGTDDKVRRDLATDLSLIEVKLAAAGRVKDEFSVDKEASAHISGDKSGLSKEFDQEKKANDRLDTVLEKSEEHADSKEHAKKTEEAGDEIETFGLGVTYEQALAKDLSIPTDASSEKAEKGLSSVPEIAEVEPSKKVEQGLDFAVQGQLDVKISDFGQMASGLNIDDRRATELKLEATQDMTP
    Bærerfri
    N
    Shipping temperature
    Shipped on blue ice at 4 °C.
    Tested applications
    SDS-PAGE, ELISA