Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro filter funnels
Micro filter funnels
Leverandør:   SciLabware
Micro filter funnels
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Micro filter funnels
Micro filter funnels
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Micro funnels, with sintered disc, made of PYREX® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for filtering small amounts of material.
Product Family Options
Produktinformation
  • Plade Ø
    Porøsitet
    Kapacitet
    Stilk udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 15 mm
    1
    8 ml
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 5.070,00 kr
    5.070,00 kr
    1 * 20 Items
       5.070,00 kr
  • 15 mm
    2
    8 ml
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.540,00 kr
    2.540,00 kr
    1 * 10 Items
       2.540,00 kr