Tissue culture flasks
Marketsource
Leverandør: SARSTEDT
Gå til:
Om denne vare
High-quality polystyrene.
- Sterilised by gamma irradiation
- Hydrophilic surface for optimal attachment and growth of adherent cells
- Anti-tip skirt at canted neck
With red PE quick release (with or without ventilation) screw cap or black PP rim seal cap.
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
High-quality polystyrene.
- Sterilised by gamma irradiation
- Hydrophilic surface for optimal attachment and growth of adherent cells
- Anti-tip skirt at canted neck
With red PE quick release (with or without ventilation) screw cap or black PP rim seal cap.
Product Family Options
With quick release cap
Produktinformation
- KapacitetDyrkningsarealLukkestørrelseHalsAnbefalet arbejdsvolumenPakketTilgængelighedPrice
- SARS83.1812TC kolbe, standard overflade, hætte uden ventilationTC kolbe, standard overflade, hætte uden ventilation650 ml175 cm²Skrå6505/pose, 40/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 40 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.1813TC kolbe, standard overflade, hætte uden ventilationTC kolbe, standard overflade, hætte uden ventilation250 ml75 cm²Skrå2505/pose, 100/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 100 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.3911.002TC kolbe, standard overflade, hætte med ventilationTC kolbe, standard overflade, hætte med ventilation250 ml75 cm²Lynhætte, PE, rødSkrå5/pose, 100/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 100 Items772,30 krSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.1810TC kolbe, standard overflade, hætte uden ventilationTC kolbe, standard overflade, hætte uden ventilation50 ml25 cm²Skrå5020/pose, 300/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 300 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.1811.002TC kolbe, standard overflade, hætte med ventilationTC kolbe, standard overflade, hætte med ventilation250 ml75 cm²Lige2505/pose, 100/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 100 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.1812.002TC kolbe, standard overflade, hætte med ventilationTC kolbe, standard overflade, hætte med ventilation650 ml175 cm²Skrå6505/pose, 40/kasseDiscontinued-
- SARS83.3910.002TC flask, standard surface, cap with ventilationTC flask, standard surface, cap with ventilation50 ml25 cm²PC, klarCanted20/bag, 300/caseLog ind for tilgængelighed1 * 300 Items1.390,17 krSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
With rim seal cap
Produktinformation
- KapacitetDyrkningsarealLukkestørrelseHalsAnbefalet arbejdsvolumenPakketTilgængelighedPrice
- SARS83.1810.001TC-kolbe, standardoverfladeTC-kolbe, standardoverflade50 ml25 cm²Skrå5020/pose, 300/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 300 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.1811.001TC-kolbe, standardoverfladeTC-kolbe, standardoverflade250 ml75 cm²Lige2505/pose, 100/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 100 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.1812.001TC-kolbe, standardoverfladeTC-kolbe, standardoverflade650 ml175 cm²Skrå6505/pose, 40/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 40 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- SARS83.1813.001TC-kolbe, standardoverfladeTC-kolbe, standardoverflade250 ml75 cm²Skrå2505/pose, 100/kasseLog ind for tilgængelighed1 * 100 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource