Orders LinkContactUsLinkComponent
Faeces containers
Faeces containers
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Faeces containers
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Certifikater
Faeces containers
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Containers with sampling scoops enables clean and easy collection of faeces samples.
  • To collect defined faeces volume of 1 ml, approximately 1 g
  • Sterile or non sterile
  • Labelled or opaque options available
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • Sterile, with flat base and push cap
    PS
    23,5 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Non-sterile, with flat base and push cap
    PS
    23,5 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sterile, with screw cap
    PP
    20 mm
    76 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Non-sterile, with screw cap
    PP
    20 mm
    76 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 503,47 kr
    503,47 kr
    1 * 500 Items
       503,47 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Non-sterile, with screw cap, with label
    PP
    20 mm
    76 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sterile, with screw cap, with label
    PP
    20 mm
    76 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Non-sterile, with screw cap, with label
    PP, hvid
    20 mm
    76 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 308,71 kr
    308,71 kr
    1 * 500 Items
       308,71 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sterile, with screw cap
    PP
    16,5 mm
    101 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Non-sterile, with screw cap
    PP
    16,5 mm
    101 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Sterile, with screw cap
    PP
    25 mm
    107 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Non-sterile, with screw cap
    PP
    25 mm
    107 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource