Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Leverandør:   Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Leverandør:  Sartorius Balances
Certifikater
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
21 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Product Family Options
E2 weights in plastic cases without certificate
Produktinformation
  • Vægt
    Tolerance
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 g
    0,030 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 626,00 kr
    626,00 kr
    1 * 1 Items
       626,00 kr
  • 2 g
    0,040 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 689,00 kr
    689,00 kr
    1 * 1 Items
       689,00 kr
  • 5 g
    0,050 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 729,00 kr
    729,00 kr
    1 * 1 Items
       729,00 kr
  • 10 g
    0,060 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 1 Items
       769,00 kr
  • 20 g
    0,080 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 860,00 kr
    860,00 kr
    1 * 1 Items
       860,00 kr
  • 50 g
    0,10 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 997,00 kr
    997,00 kr
    1 * 1 Items
       997,00 kr
  • 100 g
    0,16 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • 200 g
    0,30 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.480,00 kr
    1.480,00 kr
    1 * 1 Items
       1.480,00 kr
  • 500 g
    0,8 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.330,00 kr
    2.330,00 kr
    1 * 1 Items
       2.330,00 kr
  • 1 kg
    1,6 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.480,00 kr
    3.480,00 kr
    1 * 1 Items
       3.480,00 kr
E2 weights in wooden boxes without certificate
Produktinformation
  • Vægt
    Tolerance
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 2 kg
    3,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.350,00 kr
    5.350,00 kr
    1 * 1 Items
       5.350,00 kr
  • 5 kg
    8,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.840,00 kr
    7.840,00 kr
    1 * 1 Items
       7.840,00 kr
E2 weights in plastic cases with DAkkS certificate
Produktinformation
  • Vægt
    Tolerance
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 g
    0,030 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 1 Items
       1.280,00 kr
  • 5 g
    0,050 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 1 Items
       1.380,00 kr
  • 100 g
    0,16 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.840,00 kr
    1.840,00 kr
    1 * 1 Items
       1.840,00 kr
  • 200 g
    0,30 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.120,00 kr
    2.120,00 kr
    1 * 1 Items
       2.120,00 kr
  • 500 g
    0,8 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.980,00 kr
    2.980,00 kr
    1 * 1 Items
       2.980,00 kr
  • 1 kg
    1,6 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 1 Items
       4.130,00 kr
E2 weights in wooden boxes with DAkkS certificate
Produktinformation
  • Vægt
    Tolerance
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 g
    0,10 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 1 Items
       1.640,00 kr
  • 2 kg
    3,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.990,00 kr
    5.990,00 kr
    1 * 1 Items
       5.990,00 kr
  • 5 kg
    8,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.530,00 kr
    8.530,00 kr
    1 * 1 Items
       8.530,00 kr