Containers, disposable, with screw cap
Marketsource
Leverandør: SARSTEDT
Gå til:
Om denne vare
PP, translucent, with neutral HDPE screw cap
- Sterile or non-sterile
- Without lid or with attached or enclosed lid available
- Safety label ensures sterility prior to use and provides a convenient writing space
Ideal as general specimen containers.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, translucent, with neutral HDPE screw cap
- Sterile or non-sterile
- Without lid or with attached or enclosed lid available
- Safety label ensures sterility prior to use and provides a convenient writing space
Ideal as general specimen containers.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
LIDA
Produktinformation
- KapacitetUdv.ØHøjdeModelFarveLågfarvePakketMaterialeTilgængelighedPrice
- 14 mmfor 100 ml containersneutralt50/bag, 500/caseHDPELog ind for tilgængelighed1 * 500 Items242,32 krSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
Produktinformation
- KapacitetUdv.ØHøjdeModelFarveLågfarvePakketMaterialeTilgængelighedPrice
- 100 ml62 mm72 mmwithout lidgennemsigtigneutralt50/bag, 500/casePP/PELog ind for tilgængelighed1 * 500 Items418,11 krSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- 100 ml62 mm73 mmwith lid assembled, sterile, with safety labelgennemsigtigneutralt5/bag, 200/casePP/PELog ind for tilgængelighed1 * 200 Items435,06 krSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- 100 ml62 mm73 mmwith lid assembledgennemsigtigneutralt5/bag, 200/casePP/PELog ind for tilgængelighed1 * 200 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource
- 100 ml62 mm72 mmwith enclosed lidgennemsigtigneutralt50/bag, 300/casePP/PELog ind for tilgængelighed1 * 250 ItemsSpecifikationer:MarketsourceMarketsource