Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport Boxes
Transport Boxes
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Transport Boxes
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Transport case housing is manufactured from durable polyethylene and offers optimum protection for primary receptacles during transport.
  • Economical, flexible
  • Central one-hand closure
  • Lateral tabs for easy attachment of straps or restraints
  • Transparent window label for easy identification
Transport cases are suitable for transportation of diagnostic samples and blood products.
Certifications: Complies with the requirement of P650 packaging instructions for class UN3373 of the ADR and RID.
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • SARS95.1717.011
    Transportkasse B 13, med lav vægt til et lag af blokstativer
    Transportkasse B 13, med lav vægt til et lag af blokstativer
    395×395×280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • SARS95.1717.003
    Transportkasse B 19, uden siderille til blokstativ, med håndtag
    Transportkasse B 19, uden siderille til blokstativ, med håndtag
    395×395×435 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • SARS95.1717
    Transportkasse B 17, sekundær beholder: plastpose med klemme, inklusive superabsorber-pakke
    Transportkasse B 17, sekundær beholder: plastpose med klemme, inklusive superabsorber-pakke
    395×395×435 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • SARS95.1715
    Transportkasse T 15, sekundær beholder: beholder med bred åbning, inklusive superabsorber-pakke
    Transportkasse T 15, sekundær beholder: beholder med bred åbning, inklusive superabsorber-pakke
    395×395×435 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Superabsorberpakke, volumen 1,2 L, til transportkasse T 15 og B 17
    Superabsorberpakke, volumen 1,2 L, til transportkasse T 15 og B 17
    SARS95.1712
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items - 457,39 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tværbundtaske, 270×270×600×0,1 mm til transportkasse B17
    Tværbundtaske, 270×270×600×0,1 mm til transportkasse B17
    SARS95.1713
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Klemme, 220 mm, til poser til transportkasse B 17
    Klemme, 220 mm, til poser til transportkasse B 17
    SARS95.1714
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    SARS95.1725
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items