Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Cryoboxes
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cryoboxes, made of high quality durable polycarbonate.
  • Numerical coding for each tubes enables quick sample identification
  • Optically clear lid and coloured base with large apertures for swift ventilation
  • Autoclavable
For storage of tubes at deep freeze range to −196 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Rum
    Til
    Farve
    B×D×H udv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 9×9
    rør på 1,2 - 2 ml
    rød
    132×132×53 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 9×9
    rør på 1,2 - 2 ml
    gul
    132×132×53 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 9×9
    rør på 1,2 - 2 ml
    blå
    132×132×53 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 266,59 kr
    266,59 kr
    1 * 5 Items
       266,59 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10×10
    rør på 1,2 - 2 ml
    blå
    132×132×53 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items
    Specifikationer:
    Marketsource