Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological pipettes
Serological pipettes
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Serological pipettes
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Certifikater
Serological pipettes
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Steril
    Farvekode
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 2 ml
    0,01 ml
    +
    grøn
    25/pakke, 1000/kasse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 ml
    0,1 ml
    +
    orange
    25/pakke, 500/kasse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 ml
    0,1 ml
    +
    orange
    Individuelt pakket, 500/æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 853,92 kr
    853,92 kr
    1 * 500 Items
       853,92 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 1 ml
    0,01 ml
    +
    gul
    Individuelt pakket, 1000/æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 936,96 kr
    936,96 kr
    1 * 1.000 Items
       936,96 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 ml
    0,1 ml
    +
    blå
    Individuelt pakket, 500/æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 770,51 kr
    770,51 kr
    1 * 500 Items
       770,51 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 ml
    0,2 ml
    +
    rød
    Individuelt pakket, 200/æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 576,35 kr
    576,35 kr
    1 * 200 Items
       576,35 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 1 ml
    0,01 ml
    +
    gul
    25/pakke, 1000/kasse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2 ml
    0,01 ml
    +
    grøn
    Individuelt pakket, 1000/æske
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 ml
    0,1 ml
    +
    blå
    25/pakke, 500/kasse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 526,39 kr
    526,39 kr
    1 * 500 Items
       526,39 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 ml
    0,2 ml
    +
    rød
    20/pakke, 200/kasse
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 524,08 kr
    524,08 kr
    1 * 200 Items
       524,08 kr
    Specifikationer:
    Marketsource