Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Leverandør:   VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
Bestillingsoplysninger: Frits has to be ordered separately
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Patron
    1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • Patron
    3 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 100 Items
       1.170,00 kr
  • Patron
    6 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 100 Items
       1.210,00 kr
  • Patron
    12 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 100 Items
       1.550,00 kr
  • Patron
    20 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 100 Items
       1.540,00 kr
  • Patron
    60 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 100 Items
       1.880,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter caps for 1, 3 and 6 ml Bond Elut™ cartridges
    Adapter caps for 1, 3 and 6 ml Bond Elut™ cartridges
    551-0354
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Luer stopcocks
    Luer stopcocks
    551-0355
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items - 1.490,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
    Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
    VARI12131035
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 8.400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
    Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
    VARI12131034
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 7.720,00 kr