Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, PS/PP, without rim, Axygen®
Test tubes, PS/PP, without rim, Axygen®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Corning
Test tubes, PS/PP, without rim, Axygen®
Leverandør:  Corning
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Test tubes, PS/PP, without rim, Axygen®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent.
  • PP: good temperature resistance, good chemical resistance
  • PS: highly transparent, well suited to visual measurements
  • Matching push-in stoppers are optionally available
  • Can also be used as centrifuge tubes
Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 613-1278
  • 613-1279
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Udv.Ø
    Materiale
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 75 mm
    12 mm
    PP
    500/pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 500 Items
       447,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-1278
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 75 mm
    12 mm
    PS
    500/pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    1 * 500 Items
       451,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    613-1279
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa