Cuvettes with two chambers
45 mm, 2× 1 ml, 4,38 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Katalog # HELL238-000-40
Leverandør: Hellma
Gå til:
Product Details & Documents
Quartz cuvettes with two chambers.
Specifikationer
- Længde på lysvej:4,38 mm
- Volumen:2× 1 ml
- Vinduesmateriale:Kvartsglas, Suprasil®
- Højde:45 mm
- Seq:02