Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvettes with two chambers
Cuvettes with two chambers
45 mm, 2× 1 ml, 4,38 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Katalog # HELL238-000-40
Leverandør:   Hellma
Cuvettes with two chambers
Katalog # HELL238-000-40
Leverandør:  Hellma
Cuvettes with two chambers
Cuvettes with two chambers
45 mm, 2× 1 ml, 4,38 mm, Kvartsglas, Suprasil®
Price
7.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Quartz cuvettes with two chambers.
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    4,38 mm
  • Volumen:
    2× 1 ml
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas, Suprasil®
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    02