Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
Leverandør:   SciLabware
Stopcocks, high vacuum
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass stopcocks specially designed for high vacuum applications.
  • All side-arms are 100 mm in length
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
Product Family Options
with straight bore
Produktinformation
  • Hul Ø
    Til rør udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 3 mm
    9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 1 Items
       1.330,00 kr
  • 4 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
with double bore
Produktinformation
  • Hul Ø
    Til rør udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 4 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 1 Items
       2.160,00 kr