Orders LinkContactUsLinkComponent
Spherical ground joints, Quickfit®
Leverandør:   SciLabware
Spherical ground joints, Quickfit®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Spherical ground joints, Quickfit®
Spherical ground joints, Quickfit®
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent sealing properties
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Ideal for use as flexible connectors
For the Glassblower who demands the highest quality joint.
Length: 100 mm
Product Family Options
Male, ball joint
Produktinformation
  • Kugle
    Top
    Tilgængelighed
    Price
  • S 13/5
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 10 Items
       1.860,00 kr
  • S 19
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 10 Items
       1.810,00 kr
  • S 29
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.460,00 kr
    2.460,00 kr
    1 * 10 Items
       2.460,00 kr
  • S 35
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 5 Items
       1.540,00 kr
Female, cup joint
Produktinformation
  • Kugle
    Top
    Tilgængelighed
    Price
  • -
    S 13/5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.720,00 kr
    1.720,00 kr
    1 * 10 Items
       1.720,00 kr
  • -
    S 19
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 10 Items
       1.810,00 kr
  • -
    S 29
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 10 Items
       2.230,00 kr
  • -
    S 35
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 274,00 kr
    274,00 kr
    1 * 1 Items
       274,00 kr