Autoclavable Bags
Autoclavable bags, PP, 660×307 mm
Katalog # 129-0006
Leverandør: STERILIN
Gå til:
Product Details & Documents
The bags in PP can withstand temperatures up to 134 °C.
Specifikationer
- Beskrivelse:Autoclavable bags
- L×B:660×307 mm
- Materiale:PP