Orders LinkContactUsLinkComponent
Torion stopcocks, SLV®
Torion stopcocks, SLV®
Leverandør:   SciLabware
Torion stopcocks, SLV®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Torion stopcocks, SLV®
Torion stopcocks, SLV®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stopcocks are made of borosilicate glass.
  • Vacuum capability to 10⁻² Torr
  • Sidearms are 70 mm in length
  • Excellent chemical and temperature resistance
In right angle pattern PTFE key is screwed into the threaded Torion connector, to open and close the stopcock.
Delivery information: Supplied with fittings, sealing rings and PTFE key.
Product Family Options
Right angle pattern
Produktinformation
  • Hul Ø
    Til rør udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 5,0 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 10.660,00 kr
    10.660,00 kr
    1 * 10 Items
       10.660,00 kr
  • 8,7 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 12.220,00 kr
    12.220,00 kr
    1 * 10 Items
       12.220,00 kr
  • 14,7 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 9.600,00 kr
    9.600,00 kr
    1 * 5 Items
       9.600,00 kr
Straight pattern
Produktinformation
  • Hul Ø
    Til rør udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 5,0 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 6.980,00 kr
    6.980,00 kr
    1 * 5 Items
       6.980,00 kr
  • 8,7 mm
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 7.140,00 kr
    7.140,00 kr
    1 * 5 Items
       7.140,00 kr
  • 14,7 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 10.850,00 kr
    10.850,00 kr
    1 * 5 Items
       10.850,00 kr