Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for screw thread joints
Accessories for screw thread joints
Leverandør:   SciLabware
Accessories for screw thread joints
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Accessories for screw thread joints
Accessories for screw thread joints
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
For use with Quickfit® glass screw thread.
Product Family Options
Screw caps
Produktinformation
  • Hul Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,0 -7,0 mm
    13
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 10 Items
       416,00 kr
  • 7,0 - 8,5 mm
    18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 618,00 kr
    618,00 kr
    1 * 10 Items
       618,00 kr
  • 6,0 - 7,0 mm
    24
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 547,00 kr
    547,00 kr
    1 * 10 Items
       547,00 kr
  • 10,5 - 11,5 mm
    28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 795,00 kr
    795,00 kr
    1 * 10 Items
       795,00 kr
Silicone rubber ring
Produktinformation
  • Hul Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,0 - 7,0 mm
    13
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 10 Items
       290,00 kr
  • 7,0 - 8,5 mm
    18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 360,00 kr
    360,00 kr
    1 * 10 Items
       360,00 kr
  • 6,0 - 7,0 mm
    24
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 550,00 kr
    550,00 kr
    1 * 10 Items
       550,00 kr
  • 10,5 - 11,5 mm
    24
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 10 Items
       416,00 kr
  • 10,5 - 11,5 mm
    28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 981,00 kr
    981,00 kr
    1 * 10 Items
       981,00 kr
  • 6,0 - 7,0 mm
    28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 895,00 kr
    895,00 kr
    1 * 10 Items
       895,00 kr
PTFE washer
Produktinformation
  • Hul Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 6,0 - 7,0 mm
    13
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 137,00 kr
    137,00 kr
    1 * 10 Items
       137,00 kr
  • 7,0 - 8,5 mm
    18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 10 Items
       262,00 kr
  • 6,0 -7,0 mm
    24
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 406,00 kr
    406,00 kr
    1 * 10 Items
       406,00 kr
  • 10,5 - 11,5 mm
    24
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 296,00 kr
    296,00 kr
    1 * 10 Items
       296,00 kr
  • 10,5 - 11,5 mm
    28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 360,00 kr
    360,00 kr
    1 * 10 Items
       360,00 kr
  • 18,0 - 19,0 mm
    28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 367,00 kr
    367,00 kr
    1 * 10 Items
       367,00 kr