Orders LinkContactUsLinkComponent
Screwthread joints
Leverandør:   SciLabware
Screwthread joints
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Screwthread joints
Screwthread joints
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Pyrex®, borosilicate glass.
  • Resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbadged
It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Product Family Options
Produktinformation
  • Hul Ø
    Gevind
    Rør udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 7,5 mm
    13 mm
    11,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 582,00 kr
    582,00 kr
    1 * 10 Items
       582,00 kr
  • 10,5 mm
    18 mm
    15,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 10 Items
       1.050,00 kr
  • 15,5 mm
    24 mm
    22,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.370,00 kr
    1.370,00 kr
    1 * 10 Items
       1.370,00 kr
  • 19,7 mm
    28 mm
    24,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 10 Items
       1.440,00 kr