Benzen ≥99.5% (by GC) sequencing solvent
Glass bottle, 500 mL
Leverandør: TCI
Benzen ≥99.5% (by GC) sequencing solvent
Katalog # TCIAQ0038-500ML
Leverandør: TCI
CAS nummer: 71-43-2
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Cyclohexatriene
- CAS nummer:71-43-2
- Formel:C₆H₆
- MDL nummer:MFCD00003009
- Molecular Weight:78.11 g/mol
- Merck Index:14,01066
- Kogende Pt:80°C
- Smeltende Pt:5,5 °C
- Tæthed:0,878 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–10°C
- Flash Pt:-10°C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-753-7
- FN:1114
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119447106-44
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationstestresultater
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.5 %
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL