Iridium 1.000 mg/l i 10% saltsyre AVS TITRINORM standard til AAS
Leverandør: VWR Chemicals
Certifikater
Om denne vare
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket til salg
Specifikationer
- Environmentally Preferable:
Specifikationer
Relateret information
Frequently Bought Together