Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Leverandør:   SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant PYREX® borosilicate glass.
  • Automatic zero facility
  • Simple operation
  • White enamel graduations
  • 1,5 mm bore PTFE key stopcock
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 1 Items
       2.160,00 kr
  • 25 ml
    0,05 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.270,00 kr
    2.270,00 kr
    1 * 1 Items
       2.270,00 kr
  • 50 ml
    0,10 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.380,00 kr
    2.380,00 kr
    1 * 1 Items
       2.380,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Blæsebold i gummi, passer til automatiske buretter i klasse AS
    Blæsebold i gummi, passer til automatiske buretter i klasse AS
    BIBB3297/14AS
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 295,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoirflaske, glas, 2000 ml, med 29/32-slib
    Reservoirflaske, glas, 2000 ml, med 29/32-slib
    BIBB3297/12
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 607,00 kr