Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ Q1
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ Q1
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ Q1
Certifikater
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ Q1
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ Q1
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The Acclaim™ Trinity™ Q1 column is a mixed-mode, silica-based application-specific column for high-resolution and high-throughput trace analysis of herbicides diquat and paraquat by LC-MS/MS and LC-UV methods.
  • No need for ion-pairing reagent use
  • LC/MS compatible
  • Direct injection possible with on-line SPE
  • Excellent resolution, good peak shape
Particle type: ultra pure, spherical silica
Bonded phase: mixed-mode reversed phase, anion exchange and cation exchange
pH range: 2,5 to 7,5
Product Family Options
Guard cartridges
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsespatron
    300 Å
    3 µm
    3,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 3.260,00 kr
    3.260,00 kr
    1 * 2 Items
       3.260,00 kr
Analytical Columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    300 Å
    3 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.870,00 kr
    3.870,00 kr
    1 * 1 Items
       3.870,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel guard cartridge holder, V-2
    Stainless steel guard cartridge holder, V-2
    554-4528
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.610,00 kr