Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw cap for reagent bottles
Screw cap for reagent bottles
Leverandør:   SciLabware
Screw cap for reagent bottles
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Screw cap for reagent bottles
Screw cap for reagent bottles
18 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Phenolic cap with PTFE faced sealing disc
  • Fits PYREX® reagent bottles
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable up to 121 °C
Product Family Options
Cap with insert
Produktinformation
  • Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • SVL 60
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 844,00 kr
    844,00 kr
    1 * 5 Items
       844,00 kr
  • SVL 13
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 410,00 kr
    410,00 kr
    1 * 20 Items
       410,00 kr
  • SVL 15
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 20 Items
       400,00 kr
  • SVL18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 502,00 kr
    502,00 kr
    1 * 20 Items
       502,00 kr
  • SVL 20
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 531,00 kr
    531,00 kr
    1 * 20 Items
       531,00 kr
  • SVL 22
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 575,00 kr
    575,00 kr
    1 * 20 Items
       575,00 kr
  • SVL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 681,00 kr
    681,00 kr
    1 * 20 Items
       681,00 kr
  • SVL 30
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 20 Items
       1.010,00 kr
  • SVL 42
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 10 Items
       1.210,00 kr
Spare insert
Produktinformation
  • Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 492,00 kr
    492,00 kr
    1 * 5 Items
       492,00 kr
  • 13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 194,00 kr
    194,00 kr
    1 * 20 Items
       194,00 kr
  • 15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 286,00 kr
    286,00 kr
    1 * 20 Items
       286,00 kr
  • 18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 389,00 kr
    389,00 kr
    1 * 20 Items
       389,00 kr
  • 20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 425,00 kr
    425,00 kr
    1 * 20 Items
       425,00 kr
  • 22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 491,00 kr
    491,00 kr
    1 * 20 Items
       491,00 kr
  • 25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 528,00 kr
    528,00 kr
    1 * 20 Items
       528,00 kr
  • 30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 776,00 kr
    776,00 kr
    1 * 20 Items
       776,00 kr
  • 42 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 729,00 kr
    729,00 kr
    1 * 10 Items
       729,00 kr