General-purpose thermometer
−10…+250 °C, NS 14/23, Blue spirit
Katalog # 620-2290
Leverandør: SciLabware
Gå til:
Product Details & Documents
Spirit thermometers.
An integral ground glass cone on the stem allows direct fitting into Quickfit® jointed apparatus. Spirit thermometers have blue or green spirit for improved visibility.
Indtil 10.oktober 2017 er det fortsat lovligt at anvende kviksølvtermometre, som udelukkende er bestemt til udførsel af prøvninger i henhold til standarder, der kræver anvendelse af termometre indeholdende kviksølv.
Specifikationer
- Seq:01
- Inddeling:NS 14/23
- Påfyldning:Blue spirit
- Område:−10…+250 °C