Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Leverandør:  TOSOH Bioscience
Certifikater
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These are polymethacrylate-based columns with a choice of three ligands (ether, phenyl or butyl) with varied hydrophobicities from low to high. Suitable for LC-MS applications.
  • Rigid polymeric base resin
  • Eliminates undesirable interactions with column hardware
  • Wide pH range (2 to 12) enables robust cleaning options
Documents
Product Family Options
Glass columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • TOYO0008804
    Phenyl-5PW
    Phenyl-5PW
    Analytisk
    Phenyl-5PW
    1000 Å
    10 µm
    8,00 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.050,00 kr
    20.050,00 kr
    1 * 1 Items
       20.050,00 kr
  • TOYO0013063
    Phenyl-5PW
    Phenyl-5PW
    Analytisk
    Phenyl-5PW
    1000 Å
    10 µm
    5,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.380,00 kr
    15.380,00 kr
    1 * 1 Items
       15.380,00 kr
  • TOYO0014013
    Ether-5PW
    Ether-5PW
    Analytisk
    Ether-5PW
    1000 Å
    10 µm
    5,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.380,00 kr
    15.380,00 kr
    1 * 1 Items
       15.380,00 kr
  • TOYO0014014
    Ether-5PW
    Ether-5PW
    Analytisk
    Ether-5PW
    1000 Å
    10 µm
    8,00 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.050,00 kr
    20.050,00 kr
    1 * 1 Items
       20.050,00 kr
Stainless steel columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Phenyl-5PW
    Analytisk
    Phenyl-5PW
    1000 Å
    10 µm
    7,50 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.850,00 kr
    14.850,00 kr
    1 * 1 Items
       14.850,00 kr
  • TOYO0008641
    Ether-5PW
    Ether-5PW
    Analytisk
    Ether-5PW
    1000 Å
    10 µm
    7,50 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.850,00 kr
    14.850,00 kr
    1 * 1 Items
       14.850,00 kr
  • TOYO0018760
    Ether-5PW
    Ether-5PW
    Analytisk
    Ether-5PW
    1000 Å
    10 µm
    2,00 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.220,00 kr
    11.220,00 kr
    1 * 1 Items
       11.220,00 kr
  • TOYO0018759
    Phenyl-5PW
    Phenyl-5PW
    Analytisk
    Phenyl-5PW
    1000 Å
    10 µm
    2,00 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.220,00 kr
    11.220,00 kr
    1 * 1 Items
       11.220,00 kr
Peek columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • TOYO0020023
    BioAssist phenyl
    BioAssist phenyl
    Analytisk
    BioAssist phenyl
    1000 Å
    10 µm
    7,80 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.430,00 kr
    14.430,00 kr
    1 * 1 Items
       14.430,00 kr
Guard column
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • TOYO0007652
    Guardgel kit, for P/N 07573
    Guardgel kit, for P/N 07573
    Forkolonne
    Phenyl-5PW
    20 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 6.620,00 kr
    6.620,00 kr
    1 * 1 Each
       6.620,00 kr
  • TOYO0008643
    Guardgel kit, for P/N 08641
    Guardgel kit, for P/N 08641
    Forkolonne
    Ether-5PW
    20 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 8.030,00 kr
    8.030,00 kr
    1 * 1 Each
       8.030,00 kr
  • TOYO0014025
    Guardgel kit, for P/Ns 14013 and 14014
    Guardgel kit, for P/Ns 14013 and 14014
    Forkolonne
    Ether-5PW
    20 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 8.620,00 kr
    8.620,00 kr
    1 * 1 Each
       8.620,00 kr
  • TOYO0016095
    Prep guardgel kit, for P/N 07656
    Prep guardgel kit, for P/N 07656
    Forkolonne
    Phenyl-5PW
    20 µm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.220,00 kr
    10.220,00 kr
    1 * 1 Items
       10.220,00 kr