Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
Laboratory jacks
Leverandør:   BOCHEM
Laboratory jacks
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Laboratory jacks
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
  • Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
  • Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
  • Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
Certifications: DIN 12897
Product Family Options
With metal knob
Produktinformation
  • Pladestørrelse
    Max. statisk belastning
    Max. dynamisk belastningsevne
    Arbejdshøjde
    Farve
    med
    Tilgængelighed
    Price
  • 160×130 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Adjusting wheel and metal knob
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1 Items
       2.070,00 kr
  • 200×200 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Adjusting wheel and metal knob
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.450,00 kr
    2.450,00 kr
    1 * 1 Items
       2.450,00 kr
  • 240×240 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    Adjusting wheel and metal knob
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.600,00 kr
    2.600,00 kr
    1 * 1 Items
       2.600,00 kr
Produktinformation
  • Pladestørrelse
    Max. statisk belastning
    Max. dynamisk belastningsevne
    Arbejdshøjde
    Farve
    med
    Tilgængelighed
    Price
  • 160×130 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    grå
    Justeringshjul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 1 Items
       1.860,00 kr
  • 200×200 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    grå
    Justeringshjul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1 Items
       2.240,00 kr
  • 240×240 mm
    30 kg
    7 kg
    60 - 275 mm
    grå
    Justeringshjul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.390,00 kr
    2.390,00 kr
    1 * 1 Items
       2.390,00 kr
  • 100×100 mm
    10 kg
    5 kg
    55 - 120 mm
    grå
    Justeringshjul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 1 Items
       1.810,00 kr
  • 300×300 mm
    60 kg
    12 kg
    90 - 470 mm
    grå
    Justeringshjul til skralde
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.540,00 kr
    11.540,00 kr
    1 * 1 Items
       11.540,00 kr
  • 400×400 mm
    60 kg
    15 kg
    90 - 470 mm
    grå
    Justeringshjul til skralde
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.210,00 kr
    14.210,00 kr
    1 * 1 Items
       14.210,00 kr
  • 200×200 mm
    30 kg
    7 kg
    75 - 400 mm
    grå
    Justeringshjul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.750,00 kr
    2.750,00 kr
    1 * 1 Items
       2.750,00 kr
  • 160×130 mm
    30 kg
    7 kg
    75 - 400 mm
    grå
    Justeringshjul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.290,00 kr
    2.290,00 kr
    1 * 1 Items
       2.290,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bøjle til stativborde, længde 190 mm
    Bøjle til stativborde, længde 190 mm
    245-0026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 479,00 kr