Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jack
160×130 mm, 7 kg, 60 - 250 mm, mørkeblå, Justeringshjul
  HECH42011010
Laboratory jack
  HECH42011010
Laboratory jack
Laboratory jack
160×130 mm, 7 kg, 60 - 250 mm, mørkeblå, Justeringshjul
1.930,00 kr
1 * 1 Items
This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
  • High quality and stability
  • Height manually adjustable
  • Max. statisk belastning:
    7 kg
  • Pladestørrelse:
    160×130 mm
  • med:
    Justeringshjul
  • Arbejdshøjde:
    60 - 250 mm
  • Farve:
    mørkeblå