Multi-format Quatrorack systems
30 mm, ufarvet, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Katalog # GREI999251_1
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
Ideal for supporting 50 ml centrifuge tubes.
Specifikationer
- Til rør:50/15/1,5 ml
- Hul Ø:30 mm
- Ant. huller:4/12/32
- Farve:ufarvet
- Seq:07